Merck
W310700
Sigma-Aldrich
バニリン
≥97%, FCC, FG
別名:
4-ヒドロキシ-3-メトキシベンズアルデヒド, バニリン・アルデヒド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
4-(HO)C6H3-3-(OCH3)CHO
CAS番号:
分子量:
152.15
FEMA番号:
3107
Beilstein:
472792
EC Number:
欧州評議会番号:
107
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis 番号:
5.018
NACRES:
NA.21
官能:
creamy; sweet; vanilla
グレード:
FG
Halal
Kosher
由来生物:
synthetic
食物アレルゲン:
no known allergens
由来生物
synthetic
品質水準
グレード
FG
Halal
Kosher
法規制遵守
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 182.60
FDA 21 CFR 182.90
蒸気密度
5.3 (vs air)
蒸気圧
>0.01 mmHg ( 25 °C)
詳細
Agency/Method; meets purity specifications of JECFA
アッセイ
≥97%
フォーム
powder or crystals
bp
170 °C/15 mmHg (lit.)
mp
81-83 °C (lit.)
溶解性
DMSO: soluble(lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
官能
creamy; sweet; vanilla
SMILES記法
COc1cc(C=O)ccc1O
InChI
1S/C8H8O3/c1-11-8-4-6(5-9)2-3-7(8)10/h2-5,10H,1H3
InChI Key
MWOOGOJBHIARFG-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
バニリンは、世界′で最も人気のある香味および香料用の化合物です。極性芳香族の香味化合物であるバニリンは、天然および人工のバニラフレーバーの抽出物中に存在します。
アプリケーション
  • バニリンと 4-ヒドロキシベンジルアルコールが、脳由来神経栄養因子とトロポミオシン関連キナーゼ B の増加を介して、マウスの歯状回における細胞増殖と神経芽細胞分化を促進:この研究では、バニリンと 4-ヒドロキシベンジルアルコールがマウスの細胞増殖と神経芽細胞分化を促進する仕組みを調査し、その神経新生効果の可能性を明らかにしました(Cho et al., 2016)。
関連製品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
319.6 - 321.4 °F - closed cup
引火点(℃)
159.8 - 160.8 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
W310700-10KG:
W310700-1KG:
W310700-25KG:
W310700-SAMPLE:
W310700-BULK-K:
W310700-SAMPLE-K:
W310700-4X25KG-K:
W310700-25KG-K:
W310700-VAR-K:
W310700-10KG-K:
W310700-1KG-K:
W310700-1DRUM-K:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Nethaji J Gallage et al.
Molecular plant, 8(1), 40-57 (2015-01-13)
In recent years, biotechnology-derived production of flavors and fragrances has expanded rapidly. The world's most popular flavor, vanillin, is no exception. This review outlines the current state of biotechnology-based vanillin synthesis with the use of ferulic acid, eugenol, and glucose
Determination of vanillin and related flavor compounds in natural vanilla extracts and vanilla-flavored foods by thin layer chromatography and automated multiple development.
Belay MT and Poole CF.
Chromatographia, 37(7-8), 365-373 (1993)
Subhashini Selvaraju et al.
Chemical communications (Cambridge, England), 51(14), 2957-2959 (2015-01-17)
An eumelanin-inspired core derived from the natural product, vanillin (vanilla bean extract) was utilized for the synthesis of eumelanin-inspired small molecules and polymer via Sonogashira cross coupling. The materials demonstrate that the methyl 4,7-dibromo-5,6-dimethoxy-N-methyl-1H-indole-2-carboxylate core can serve as a new
Kriengsak Lirdprapamongkol et al.
In vivo (Athens, Greece), 24(4), 501-506 (2010-07-30)
Tumor necrosis factor-related apoptosis-inducing ligand (TRAIL) is a promising anticancer agent which selectively kills cancer cells with little effect on normal cells. However, TRAIL resistance is widely found in cancer cells. We have previously reported antimetatstatic and antiangiogenic effects of
Jinyong Xu et al.
Psychiatry research, 225(3), 509-514 (2015-01-18)
Olfaction plays an important role in emotions in our daily life. Pleasant odors are known to evoke positive emotions, inducing relaxation and calmness. The beneficial effects of vanillin on depressive model rats were investigated using a combination of behavioral assessments