Merck
W398802
Sigma-Aldrich
バニリン酸
≥97%, FG
別名:
4-ヒドロキシ-3-メトキシ安息香酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HOC6H3(OCH3)CO2H
CAS番号:
分子量:
168.15
FEMA番号:
3988
Beilstein:
2208364
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis 番号:
8.043
NACRES:
NA.21
官能:
creamy; milk; sweet; vanilla
グレード:
FG
Halal
Kosher
由来生物:
synthetic
食物アレルゲン:
no known allergens
由来生物
synthetic
品質水準
グレード
FG
Halal
Kosher
法規制遵守
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
アッセイ
≥97%
mp
208-210 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
官能
creamy; milk; sweet; vanilla
SMILES記法
COc1cc(ccc1O)C(O)=O
InChI
1S/C8H8O4/c1-12-7-4-5(8(10)11)2-3-6(7)9/h2-4,9H,1H3,(H,10,11)
InChI Key
WKOLLVMJNQIZCI-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
天然発生:グアバ、ブドウ、ブランデー、ラム酒、ウィスキー、シェリー酒、赤および白ワイン、スコッチおよびカナディアンウィスキー。
バニリン酸はバニラ豆の主要な揮発性芳香化合物の1つです。
アプリケーション
バニリン酸はフェノール誘導体で、食品の香料として一般に使用されています。よく知られている香料のバニリンの合成に使用できます。
生物化学的/生理学的作用
100 ppmで味覚を感じます。
5%で臭気発生。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
W398802-10KG:
W398802-10KG-K:4548173980935
W398802-100G-K:4548173980928
W398802-SAMPLE:
W398802-1KG:
W398802-VAR-K:
W398802-SAMPLE-K:
W398802-100G:
W398802-1KG-K:4548173980942
W398802-5KG:
W398802-BULK:
W398802-5KG-K:4548173980959
W398802-BULK-K:
W398802-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Solid-liquid phase equilibrium and thermodynamic properties of vanillic acid in different pure solvents
Noubigh A and Abderrabba M
Journal of Molecular Liquids, 223, 261-266 (2016)
Vanillin and related flavor compounds in vanilla extracts made from beans of various global origins
Ranadive AS.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 40(10), 1922-1924 (1992)
Delphine Lamoral-Theys et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 18(11), 3823-3833 (2010-05-15)
A series of 33 novel divanillates and trivanillates were synthesized and found to possess promising cytostatic rather than cytotoxic properties. Several compounds under study decreased by >50% the activity of Aurora A, B, and C, and WEE1 kinase activity at
Rafael Llorach et al.
Journal of proteome research, 8(11), 5060-5068 (2009-09-17)
Cocoa-phytochemicals have been related to the health-benefits of cocoa consumption. Metabolomics has been proposed as a powerful tool to characterize both the intake and the effects on the metabolism of dietary components. Human urine metabolome modifications after single cocoa intake
F A Muskiet et al.
Clinical chemistry, 25(7), 1281-1284 (1979-07-01)
We report quantitative data on beta-glucuronidase- and sulfatase-hydrolyzable conjugates of homovanillic acid, 3,4-dihydroxyphenylacetic acid, p-hydroxyphenylacetic acid, and vanillic acid in the urine of 20 apparently normal and healthy control persons and of three patients with neuroblastoma. We used organic solvent
資料
Vanilla Regulations – The Law and the Labeling of the World’s Most Popular Flavor