Merck
H36001
Sigma-Aldrich
バニリン酸
97%
別名:
4-ヒドロキシ-3-メトキシ安息香酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HOC6H3(OCH3)CO2H
CAS番号:
分子量:
168.15
Beilstein:
2208364
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
mp
208-210 °C (lit.)
SMILES記法
COc1cc(ccc1O)C(O)=O
InChI
1S/C8H8O4/c1-12-7-4-5(8(10)11)2-3-6(7)9/h2-4,9H,1H3,(H,10,11)
InChI Key
WKOLLVMJNQIZCI-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Vanillic acid, also known as 4-Hydroxy-3-methoxybenzoic acid, is a phenolic molecule, commonly used as a building block in the synthesis of surfactants, flavorants, odorants, and plasticizers.
アプリケーション
  • バニリン酸からのバニリン合成:バニリン酸をバニリンに変化するためのカルボン酸レダクターゼの活性および熱的安定性の設計に焦点を合わせた研究では、調味料および香料産業のためのバイオテクノロジー用途についての知見を提供しています(Ren et al., 2024)。
  • 食品保存における抗酸化特性:ブロッコリーの収穫後の品質および物理化学的性質の保存に関する研究でバニリン酸の抗酸化特性が評価され、生鮮青果物の保存期間および栄養上の品質を延長する可能性が示唆されています(Kibar et al., 2024)。
  • バニリンの生物学的合成:バニリン酸からバニリンを合成するさまざまな生物学的方法を議論した網羅的な概説で、食品部門において天然風味を強化する用途が示されています(Venkataraman et al., 2024)。
Vanillic acid is used as a starting material in the synthesis of:
  • aliphatic-aromatic polymers with good thermal stability and degradability
  • novel polyesters via esterification and etherification reaction
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
H36001-VAR:
H36001-BULK:
H36001-100G:
H36001-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Base metal iron catalyzed sustainable oxidation of vanillyl alcohol to vanillic acid in deep eutectic solvents and implementation of vanillic acid for fine-chemical synthesis
Rahul G, et al.
RSC Sustainability, 1, 1223-1232 (2023)
An overview of therapeutic effects of vanillic acid
Neha S, et al.
Plant Archives, 20, 3053-3059 (2020)
From Biomass to Bio-Based Polymers: Exploitation of Vanillic Acid for the Design of New Copolymers with Tunable Properties
Micaela V, et al.
Macromolecular Chemistry and Physics, 224, 2300001-2300001 (2023)
Synthesis and characterization of renewable polyesters based on vanillic acid
Silong Z, et al.
Journal of Applied Polymer Science, 137, 49189-49189 (2020)
Delphine Lamoral-Theys et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 18(11), 3823-3833 (2010-05-15)
A series of 33 novel divanillates and trivanillates were synthesized and found to possess promising cytostatic rather than cytotoxic properties. Several compounds under study decreased by >50% the activity of Aurora A, B, and C, and WEE1 kinase activity at
プロトコル
Protocol for HPLC Analysis of Flavonoids on Ascentis® RP-Amide