certified reference material
TraceCERT®
品質水準
製品種目
TraceCERT®
メーカー/製品名
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
208-210 °C (lit.)
アプリケーション
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
フォーマット
neat
SMILES記法
COc1cc(ccc1O)C(O)=O
InChI
1S/C8H8O4/c1-12-7-4-5(8(10)11)2-3-6(7)9/h2-4,9H,1H3,(H,10,11)
InChI Key
WKOLLVMJNQIZCI-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com.
アプリケーション
包装
その他情報
おすすめ製品
WGK
WGK 1
適用法令
Jan Code
68654-BULK:
68654-VAR:
68654-50MG:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
プロトコル
Protocol for HPLC Analysis of Flavonoids on Ascentis® RP-Amide