アッセイ
≥95% (HPLC)
形状
powder
mp
205-209 °C (lit.)
アプリケーション
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
SMILES記法
COc1cc(cc(OC)c1O)C(O)=O
InChI
1S/C9H10O5/c1-13-6-3-5(9(11)12)4-7(14-2)8(6)10/h3-4,10H,1-2H3,(H,11,12)
InChI Key
JMSVCTWVEWCHDZ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
- 黒大豆タンパク質分離物の構造、機能特性および安定性に及ぼす予熱処理とシリンジ酸修飾の効果:この論文では、食品科学への応用に不可欠な黒大豆タンパク質の機能特性と安定性を、シリンジ酸修飾によって向上させる方法について論じています(Huang J et al., 2024)。
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
S6881-BULK:
S6881-5G:
S6881-25G:
S6881-10G:
S6881-100G:
S6881-VAR:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
プロトコル
Protocol for HPLC Analysis of Flavonoids on Ascentis® RP-Amide