Merck
W284203
Sigma-Aldrich
2-ペンタノン
≥98%, FCC, FG
別名:
メチルプロピルケトン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3COCH2CH2CH3
CAS番号:
分子量:
86.13
FEMA番号:
2842
Beilstein:
506058
EC Number:
欧州評議会番号:
754
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis 番号:
7.054
NACRES:
NA.21
官能:
banana; fruity; woody; ethereal; sweet; wine-like
グレード:
FG
Halal
由来生物:
synthetic
認証:
meets purity specifications of JECFA
食物アレルゲン:
no known allergens
由来生物
synthetic
品質水準
グレード
FG
Halal
認証
meets purity specifications of JECFA
法規制遵守
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
FCC
FDA 21 CFR 172.515
蒸気圧
27 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
≥98%
フォーム
liquid
自己発火温度
941 °F
expl. lim.
8.2 %
不純物
<2.0% 4-methyl-2-pentanone
屈折率
n20/D 1.39 (lit.)
bp
101-105 °C (lit.)
mp
−78 °C (lit.)
溶解性
H2O: soluble 72.6 g/L at 20 °C
密度
0.809 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
官能
banana; fruity; woody; ethereal; sweet; wine-like
SMILES記法
CCCC(C)=O
InChI
1S/C5H10O/c1-3-4-5(2)6/h3-4H2,1-2H3
InChI Key
XNLICIUVMPYHGG-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
2-ペンタノンは、チェダーチーズ、熟したバナナ、および脱脂大豆粉において報告されている揮発性フレーバー化合物です。
アプリケーション
  • 溶剤系リサイクルにおけるポリスチレン廃棄物の溶解率の向上:2-ペンタノンなどの溶剤を使用してポリスチレンのリサイクル率を高める革新的な方法を検討し、持続可能な廃棄物管理の実践に貢献しています(Kol et al., 2024)。
生物化学的/生理学的作用
20 ppmで呈味
その他情報
天然に存在:リンゴ、バナナ、ブルーチーズ、バター、チェダーチーズ、ココア、コーヒー、魚、ラム酒、イチゴ、バージニア種タバコ、ウイスキー
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
46.4 °F - closed cup
引火点(℃)
8 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
W284203-BULK:
W284203-VAR:
W284203-4KG:4548173957487
W284203-2.5KG:
W284203-100G:4548173957456
W284203-8KG:
W284203-SAMPLE:
W284203-1KG:4548173957463
W284203-20KG:4548173957470
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 4
1 of 4
Cheddar cheese flavour studies: II. Relative flavour contributions of individual volatile component.
Manning DJ
The Journal of Dairy Research, 46(3), 523-529 (1979)
Studies on flavor components in soybean
Arai S, et al.
Agricultural and Biological Chemistry, 30(9), 863-868 (1966)
Production of volatiles by ripening bananas.
Macku C & Jennings WG
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 35(5), 845-848 (1987)
Ola Lasekan et al.
BMC chemistry, 13(1), 133-133 (2020-01-01)
The aroma chemistry and the contribution of the aroma compounds to the anti-oxidative properties of roasted yam have yet to be characterized. The growing popularity of roasted yam in regions where they are being consumed calls for a concerted effort
J M Mathews et al.
Toxicology and applied pharmacology, 146(2), 255-260 (1997-11-05)
The effect of trans-1,2-dichloroethylene (DCE), an inhibitor of cytochrome P450 (P450) 2E1 (CYP2E1), on the composition and quantity of volatile organic chemicals (VOCs) expired in the breath of male F-344 rats was determined in parallel with hepatic P450 activity and