蒸気圧
27 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
98-100% (GC)
自己発火温度
941 °F
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
expl. lim.
8.2 %
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
屈折率
n20/D 1.39 (lit.)
bp
101-105 °C (lit.)
mp
−78 °C (lit.)
溶解性
H2O: soluble 72.6 g/L at 20 °C (OECD Test Guideline 105)
密度
0.809 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
cleaning products
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
フォーマット
neat
保管温度
2-30°C
SMILES記法
CCCC(C)=O
InChI
1S/C5H10O/c1-3-4-5(2)6/h3-4H2,1-2H3
InChI Key
XNLICIUVMPYHGG-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
おすすめ製品
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
46.4 °F - closed cup
引火点(℃)
8 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
46211-BULK:
46211-5ML:4548173984858
46211-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック