アッセイ
≥98% (HPLC)
形状
solid
溶解性
DMSO: soluble 18 mg/mL
H2O: insoluble
オーガナイザー
Roche
SMILES記法
CC(C)NC(=O)NS(=O)(=O)c1cnccc1Nc2cccc(C)c2
InChI
1S/C16H20N4O3S/c1-11(2)18-16(21)20-24(22,23)15-10-17-8-7-14(15)19-13-6-4-5-12(3)9-13/h4-11H,1-3H3,(H,17,19)(H2,18,20,21)
InChI Key
NGBFQHCMQULJNZ-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... SLC12A1(6557)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
特徴および利点
調製ノート
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Repr. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
T3202-BULK:
T3202-10MG:
T3202-50MG:
T3202-VAR:
試験成績書(COA)