Merck
M5255
Sigma-Aldrich
ミコフェノール酸
from Penicillium brevicompactum, ≥98% (HPLC), powder, IMP dehydrogenase inhibitor
別名:
6-(1,3-ジヒドロ-7-ヒドロキシ-5-メトキシ-4-メチル-1-オキソイソベンゾフラン-6-イル)-4-メチル-4-ヘキサン酸, 6-(4-ヒドロキシ-6-メトキシ-7-メチル-3-オキソ-5-フタラニル)-4-メチル-4-ヘキセン酸, NSC 129185
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C17H20O6
CAS番号:
分子量:
320.34
Beilstein:
1295848
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
product name
ミコフェノール酸, ≥98%
由来生物
Penicillium brevicompactum
品質水準
アッセイ
≥98%
white to yellow-white
mp
<143.0 °C
溶解性
methanol: 49.00-51.00 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
作用機序
enzyme | inhibits
オーガナイザー
Novartis
保管温度
2-8°C
SMILES記法
COc1c(C)c2COC(=O)c2c(O)c1C\C=C(/C)CCC(O)=O
InChI
1S/C17H20O6/c1-9(5-7-13(18)19)4-6-11-15(20)14-12(8-23-17(14)21)10(2)16(11)22-3/h4,20H,5-8H2,1-3H3,(H,18,19)/b9-4+
InChI Key
HPNSFSBZBAHARI-RUDMXATFSA-N
遺伝子情報
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Penicillum brevi-compactumが生成するミコフェノール酸(MPA)は、イノシン一リン酸デヒドロゲナーゼの選択的阻害剤であるため、TおよびBリンパ球におけるDNA合成を阻害します。また、これは免疫抑制剤として、またヒトリンパ球と単球細胞株における単球分化の誘発剤およびアポトーシスの誘発剤としても作用することが示されています。MPAは、キサンチン-グアニンホスホリボシルトランスフェラーゼのE. Coli(大腸菌)遺伝子を発現するトランスフェクト動物細胞に選択剤として使用され、25 μg/mLでの使用が推奨されます。
生物化学的/生理学的作用
作用機序:この製品は、サイトカインにより誘発される一酸化窒素の生成を抑制し、プリンヌクレオチドの初期段階の生合成を阻害することにより作用し、また、IMPデヒドロゲナーゼの特異的阻害剤として作用します。
特徴および利点
この化合物はNovartisが開発しました。他の医薬品開発化合物と認可された医薬品/医薬品候補のリストを閲覧するには、ここをクリックしてください。
注意
この製品は、受取後、2~8°Cの乾燥条件で保存します。適切に保存した場合、5年間安定です。
調製ノート
ミコフェノール酸は、50 mg/mLでメタノールのほかクロロホルム、ジクロロメタン、エタノールおよび0.1 N NaOHにやや溶けやく、無色から薄黄色の溶液になります。復元調製後、0.22 μm孔径フィルターで過滅菌し、小分けして-20°Cで凍結保存することを推奨します。
ピクトグラム
Health hazardExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Muta. 2 - Repr. 1B - STOT RE 1 Oral
ターゲットの組織
Immune system
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
M5255-5G:
M5255-50MG:
M5255-10G:
M5255-50G:
M5255-50MG-PW:
M5255-100G:
M5255-250MG-PW:
M5255-250MG:
M5255-VAR:
M5255-20G:
M5255-BULK:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Guste Urbonaite et al.
Communications biology, 4(1), 822-822 (2021-07-02)
Stochastic gene expression leads to inherent variability in expression outcomes even in isogenic single-celled organisms grown in the same environment. The Drop-Seq technology facilitates transcriptomic studies of individual mammalian cells, and it has had transformative effects on the characterization of
Natacha S Ogando et al.
Transplant international : official journal of the European Society for Organ Transplantation, 35, 10369-10369 (2022-07-12)
Kidney transplant recipients (KTRs) are at increased risk for a more severe course of COVID-19, due to their pre-existing comorbidity and immunosuppression. Consensus protocols recommend lowering immunosuppression in KTRs with severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2) infection, but the
Ping Liu et al.
Current genetics, 66(4), 813-822 (2020-04-02)
Slowing down aging-associated accumulation of molecular damage or its prevention represents a promising therapeutic paradigm to combat aging-related disease and death. While several chemical compounds extend lifespan in model organisms, their mechanism of action is often unknown, reducing their therapeutic
Christine E Staatz et al.
Clinical pharmacokinetics, 50(12), 759-772 (2011-11-18)
This review seeks to summarize the available data about Bayesian estimation of area under the plasma concentration-time curve (AUC) and dosage prediction for mycophenolic acid (MPA) and evaluate whether sufficient evidence is available for routine use of Bayesian dosage prediction
Amy Tarangelo et al.
Life science alliance, 5(4) (2022-01-26)
Nucleotide synthesis is a metabolically demanding process essential for DNA replication and other processes in the cell. Several anticancer drugs that inhibit nucleotide metabolism induce apoptosis. How inhibition of nucleotide metabolism impacts non-apoptotic cell death is less clear. Here, we
資料
Bioactive small molecules for immune system signaling target identification/validation and antibiotics, antivirals, and antifungals offered.