製品名
ミコフェノール酸, powder, BioReagent, suitable for cell culture
由来生物
Penicillium brevicompactum
品質水準
製品種目
BioReagent
フォーム
powder
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
色
white to yellow-white
mp
<143.0 °C
溶解性
methanol: 50 mg/mL
作用機序
enzyme | inhibits
保管温度
2-8°C
SMILES記法
COc1c(C)c2COC(=O)c2c(O)c1C\C=C(/C)CCC(O)=O
InChI
1S/C17H20O6/c1-9(5-7-13(18)19)4-6-11-15(20)14-12(8-23-17(14)21)10(2)16(11)22-3/h4,20H,5-8H2,1-3H3,(H,18,19)/b9-4+
InChI Key
HPNSFSBZBAHARI-RUDMXATFSA-N
遺伝子情報
human ... IMPDH1(3614) , IMPDH2(3615)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
注意
調製ノート
適切な製品が見つかりませんか。
製品選択ツール.をお試しください
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Muta. 2 - Repr. 1B - STOT RE 1 Oral
ターゲットの組織
Immune system
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
M3536-BULK:
M3536-50MG-PW:
M3536-VAR:
M3536-250MG-PW:
M3536-250MG:
M3536-50MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Antibiotic kill curve is a dose response experiment in which mammalian cells are subjected to increasing amounts of selection antibiotic
微生物死滅曲線は、哺乳類細胞に対し選択抗生物質のばく露量を増やしていく用量反応実験です。