Merck
M-137
Supelco
ミコフェノール酸-d3 溶液
100 μg/mL in acetonitrile, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C17H17O6D3
CAS番号:
分子量:
323.36
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
品質水準
フォーム
liquid
特徴
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
包装
ampule of 1 mL
メーカー/製品名
Cerilliant®
濃度
100 μg/mL in acetonitrile
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
アプリケーション
clinical testing
フォーマット
single component solution
保管温度
−20°C
SMILES記法
C/C(CCC(O)=O)=C\CC1=C(O)C2=C(COC2=O)C(C)=C1OC([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C17H20O6/c1-9(5-7-13(18)19)4-6-11-15(20)14-12(8-23-17(14)21)10(2)16(11)22-3/h4,20H,5-8H2,1-3H3,(H,18,19)/b9-4+/i3D3
InChI Key
HPNSFSBZBAHARI-HZIIEIAOSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
LCMSによる血清または全血中のミコフェノール酸濃度の定量で使用するためのCertified Spiking Solution®および内部標準物質。患者が治療薬の治療域にとどまっていることを確認するため治療薬物モニタリングで測定された、ミコフェノール酸は免疫抑制剤でありプロドラッグであるミコフェノール酸モフェチルの活性代謝物です。
アプリケーション
  • 薬物動態における超高速液体クロマトグラフィー: ある研究では、超高速液体クロマトグラフィータンデム質量分析(UPLC/MS/MS)を使用してヒト血漿中のミコフェノール酸を判定し、臨床現場での薬物モニタリングを強化しています。この技術は、移植医療で使用される免疫抑制剤の治療薬モニタリングに不可欠な高い感度と特異性を提供します(Upadhyay et al., 2014)。
  • 免疫抑制剤モニタリングの比較方法: この研究では、ミコフェノール酸を含む免疫抑制剤の治療薬モニタリングのための 2 つの高速超高性能液体クロマトグラフィー/タンデム質量分析法を、従来の免疫アッセイ技術と比較します。この研究では、UPLC/MS/MS 法の精度とターンアラウンド時間の短縮が強調されており、免疫抑制療法を受けている患者のケア管理が大幅に改善されます(Tszyrsznic et al., 2013)。
法的情報
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
CERTIFIED SPIKING SOLUTION is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
35.6 °F - closed cup
引火点(℃)
2 °C - closed cup
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
M-137-1ML:4548173315744
M-137-CC:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
Safraaz Mahamed et al.
The Journal of physiology, 586(8), 2171-2181 (2008-02-23)
Long-term facilitation (LTF) is a form of respiratory neuroplasticity frequently induced by acute intermittent isocapnic hypoxia (AIH, three 5 min isocapnic hypoxic episodes). Although repetitive apnoeas are a frequent natural occurrence producing brief (< 30 s) episodes of hypoxia and
John D McCorvy et al.
Nature structural & molecular biology, 25(9), 787-796 (2018-08-22)
Serotonin (5-hydroxytryptamine; 5-HT) receptors modulate a variety of physiological processes ranging from perception, cognition and emotion to vascular and smooth muscle contraction, platelet aggregation, gastrointestinal function and reproduction. Drugs that interact with 5-HT receptors effectively treat diseases as diverse as
Miguel Toro-Sazo et al.
PloS one, 14(1), e0209804-e0209804 (2019-01-11)
The last fifteen years have seen the emergence and overflow into the drug scene of "superpotent" N-benzylated phenethylamines belonging to the "NBOMe" series, accompanied by numerous research articles. Although N-benzyl substitution of 5-methoxytryptamine is known to increase its affinity and
L L Hernandez et al.
Journal of dairy science, 91(5), 1834-1844 (2008-04-19)
Serotonin (5-HT), a neurotransmitter synthesized from tryptophan, has been proposed as a feedback inhibitor of lactation. We determined that the gene coding for tryptophan hydroxylase 1, the rate-limiting enzyme for 5-HT synthesis, is expressed in bovine mammary epithelial cells in
Lingyan Xing et al.
The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, 35(44), 14794-14808 (2015-11-06)
Modulation of connectivity formation in the developing brain in response to external stimuli is poorly understood. Here, we show that the raphe nucleus and its serotonergic projections regulate pathfinding of commissural axons in zebrafish. We found that the raphe neurons