Merck
X3627
Sigma-Aldrich
キサンチン ナトリウム塩
suitable for cell culture, ≥99%
別名:
2,6-ジヒドロキシプリン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5H3N4NaO2
CAS番号:
分子量:
174.09
MDL番号:
UNSPSCコード:
41106305
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.51
由来生物
synthetic (organic)
品質水準
アッセイ
≥99%
形状
powder
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
不純物
≤4% methanol
溶解性
1 M NaOH: 50 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to light yellow
SMILES記法
[Na].O=C1NC(=O)c2[nH]cnc2N1
InChI
1S/C5H4N4O2.Na.H/c10-4-2-3(7-1-6-2)8-5(11)9-4;;/h1H,(H3,6,7,8,9,10,11);;
InChI Key
JAZQMXVZANZJSO-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
キサンチンは一般に、お茶、コーヒーおよびココアに含まれています。キサンチンは、血中および尿中に含まれる窒素化合物です。
アプリケーション
キサンチンナトリウム塩は以下の用途に使用されています:
  • 活性酸素分解酵素(SOD)-阻害フェリシトクロムc還元アッセイの構成要素として
  • キメラ修飾ワクシニアウイルスアンカラ(MVA)の選択肢の構成要素として
  • キサンチン酸化酵素アッセイの反応混合物の基質として
生物化学的/生理学的作用
キサンチンは治療的特性を有し、中枢神経系の弱刺激薬として作用します。
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
STOT SE 2
ターゲットの組織
Eyes
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
X3627-VAR:
X3627-100G:
X3627-10G:4548173333083
X3627-5G:4548173333113
X3627-1G:4548173333090
X3627-25G:4548173333106
X3627-BULK:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Modern Pharmacology with Clinical Applications, 351-351 (2004)
Rau's Respiratory Care Pharmacology - E-Book (2013)
Uric acid-lowering effect and intestinal permeability of Kampo medicine, Hachimijiogan, Yokuininto and Goshakusan
Lee SH, et al.
European journal of integrative medicine, 20(1), 193-199 (2018)
Construction of FWPV Chimaeric MVA
Buttigieg KR and Skinner MA
Bio-protocol, 5(1), 65-80 (2015)
Assays for detecting biological superoxide
Zhu H
Reactive Oxygen Species, 1(1), 65-80 (2016)
資料
Uric acid present in animal sera impacts serum-supplemented classical cell culture systems, influencing cell culture performance.