Merck
X2252
Sigma-Aldrich
キサンチンオキシダーゼ microbial
lyophilized powder, ≥7 units/mg solid
別名:
Schardingerenzyme, XO, ヒポキサンチンオキシダーゼ, XOD, キサンチン:酸素オキシドレダクターゼ
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
Enzyme Commission number:
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352204
NACRES:
NA.54
由来生物
microbial
品質水準
フォーム
lyophilized powder
比活性
≥7 units/mg solid
分子量
~160 kDa
テクニック
inhibition assay: suitable
brown
最適pH
7.5-8.0
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
遺伝子情報
Escherichia coli K12 ... xdhA(947116) , xdhB(947205) , xdhC(945148)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
研究分野:細胞周期
キサンチンオキシダーゼ(XO)は汎用性の高いモリブドフラボタンパク質で、キサンチンオキシドレダクターゼ(XOR)の1つの形です。XOは、酵素単位あたり2つのフラビン分子(FAD)、2つのモリブデン原子、8つの鉄原子が結合しているのが特徴です。
アプリケーション
キサンチンオキシダーゼは、次の用途で使用されています:
  • in vitro キサンチンオキシダーゼ活性の測定
  • スーパーオキシドジスムターゼアッセイにおけるスーパーオキシドアニオン産生の供給源として
  • 酵素反応により伝統薬中のアロプリノールを検出するための比色紙を用いた装置で使用する試薬ミックスの成分として
生物化学的/生理学的作用
キサンチンオキシダーゼは、プリン代謝におけるヒポキサンチンからキサンチン、さらに尿酸と酸素フリーラジカルへの水酸化を触媒します。この酵素は、カフェイン代謝にも関わっています。XOは、6-メルカプトプリンを含むチオプリン製剤、アロプリノール、尿酸のようなさまざまな薬剤が含まれる生体異物の異化において非常に重要な役割も果たしています。過剰なXO活性により、高尿酸血症(血中尿酸レベルの上昇)が引き起こされ、それがさらに痛風につながります。
タンパク質分解活性も有しています。
物性
阻害剤: 還元剤、Hg++、Ag+、MIA
至適pH:7.5~8.0
至適温度:65oC
pH安定性:pH 6.5~9.0(25oC、15時間)
温度安定性:55oC以下(pH 8.0、30分)
単位の定義
1ユニットは、pH 7.5、約25°C、1分間で、1.0 μmolのキサンチンを尿酸に変換する酵素量です。基質としてヒポキサンチンを用いた場合、活性は50%となります。
物理的形状
凍結乾燥品(BSA, 安定剤としてグルタミン酸ナトリウム含有)
保管および安定性
しっかりと閉めた状態。乾燥状態。施錠するか、有資格者または許可された
者のみがアクセスできる場所に保管してください。
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Resp. Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
X2252-VAR:
X2252-25UN:
X2252-BULK:
X2252-100UN:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
P J Marro et al.
Pediatric research, 41(4 Pt 1), 513-520 (1997-04-01)
The effect of allopurinol to inhibit purine metabolism via the xanthine oxidase pathway in neonates with severe, progressive hypoxemia during rescue and reperfusion with extracorporeal membrane oxygenation (ECMO) was examined. Twenty-five term infants meeting ECMO criteria were randomized in a
Giuseppe Faudone et al.
Journal of medicinal chemistry, 64(11), 7156-7178 (2021-05-22)
The purine alkaloid caffeine is the most widely consumed psychostimulant drug in the world and has multiple beneficial pharmacological activities, for example, in neurodegenerative diseases. However, despite being an extensively studied bioactive natural product, the mechanistic understanding of caffeine's pharmacological
Pál Pacher et al.
Pharmacological reviews, 58(1), 87-114 (2006-03-02)
The prototypical xanthine oxidase (XO) inhibitor allopurinol, has been the cornerstone of the clinical management of gout and conditions associated with hyperuricemia for several decades. More recent data indicate that XO also plays an important role in various forms of
Michael C Hall
Molecular and cellular biochemistry, 292(1-2), 1-11 (2006-09-20)
The cytotoxicity of five oxysterols identified in cooked fish, 7-ketocholesterol, 7beta-hydroxycholesterol, cholesterol 5alpha,6alpha-epoxide, cholestanetriol and 4-cholesten-3-one, was investigated in primary cultures of bovine ovarian granulosa cells. Cells were exposed to the oxysterols individually and to a mixture of the same
COLORIMETRIC PAPER-BASED DEVICE BY ENZYMATIC REACTION FOR DETECTING ALLOPURINOL IN TRADITIONAL MEDICINE
Rimadani P, et al.
Rasayan Journal of Chemistry (2021)
プロトコル
The appearance of uric acid is measured at 293nm by spectrophotometry.