Merck
X7375
Sigma-Aldrich
キサンチン
≥99%
別名:
2,6-ジヒドロキシプリン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5H4N4O2
CAS番号:
分子量:
152.11
Beilstein:
8733
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41106305
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.51
由来生物
synthetic (organic)
品質水準
アッセイ
≥99%
形状
powder
溶解性
1 M NaOH: soluble 50 mg/mL, clear to slightly hazy
NH4OH: freely soluble
NaOH: freely soluble
SMILES記法
O=C1NC(=O)c2nc[nH]c2N1
InChI
1S/C5H4N4O2/c10-4-2-3(7-1-6-2)8-5(11)9-4/h1H,(H3,6,7,8,9,10,11)
InChI Key
LRFVTYWOQMYALW-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
キサンチンはグアニンデアミナーゼの存在下でグアニンから合成されます。キサンチンオキシダーゼは、ヒポキサンチンからのキサンチンの生産およびその後の尿酸への分解を触媒します。キサンチン誘導体はコーヒー、茶およびココア種子に存在します。キサンチンは、薬理活性のある化合物の生成のリード化合物として提案されています。
アプリケーション
キサンチンは、Aspergillus nidulans輸送アッセイにおいて非放射性標識基質ミックスに使用されています。また、鰓細胞および藻類細胞ではスーパーオキシドアニオン生成のためのキサンチンオキシダーゼの基質として使用されています。
生物化学的/生理学的作用
キサンチンが高濃度であることは、Lesch-Nyhan症候群のような代謝疾患が存在することを示します。キサンチンベースのバイオセンサーは、食品および臨床サンプル中のキサンチンの検出に有用と考えられます。腎不全、痛風およびキサンチン尿の患者の血液および尿サンプルには、高濃度のキサンチンが含まれています。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
X7375-10G:
X7375-100G:
X7375-VAR:
X7375-25G:
X7375-BULK:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Transport Assays in Aspergillus nidulans
Krypotou E and Diallinas G
Molecular Microbiology, 3(22), 1-5 (2013)
Biosensing methods for xanthine determination: a review
Pundir CS and Devi R
Enzyme and Microbial Technology, 57, 55-62 (2014)
Xanthine scaffold: scope and potential in drug development
Singh N, et al.
Heliyon, 4(10), e00829-e00829 (2018)
Study on detection methods for xanthine in food and biological samples
Wu S, et al.
Int. J. Curr. Res. Chem. Pharma. Sci, 3(8), 1-5 (2016)
D L Krebs et al.
Methods in cell science : an official journal of the Society for In Vitro Biology, 21(1), 57-68 (2000-03-25)
Murine B cell lines such as WEHI-231, BAL17 and M12.4.1 are frequently used as model systems to study signal transduction, cell cycle regulation, and apoptosis. Dissection of these processes often involves expressing exogenous genes in these cells. Electroporation is an
資料
Uric acid present in animal sera impacts serum-supplemented classical cell culture systems, influencing cell culture performance.