Merck
U2625
Sigma-Aldrich
尿酸
≥99%, crystalline
別名:
2,6,8-トリヒドロキシプリン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5H4N4O3
CAS番号:
分子量:
168.11
Beilstein:
156158
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.55
品質水準
100
200
アッセイ
≥99%
フォーム
crystalline
mp
>300 °C (lit.)
SMILES記法
O=C1NC(=O)C2=C(N1)NC(=O)N2
InChI
1S/C5H4N4O3/c10-3-1-2(7-4(11)6-1)8-5(12)9-3/h(H4,6,7,8,9,10,11,12)
InChI Key
LEHOTFFKMJEONL-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
尿酸は、以下の用途で使用されています:
  • マウスにおける高尿酸血症の誘発に
  • in vitroヒト消化モデルによるシミュレートのために消化液の成分として
  • 汗ベースの糖尿病モニタリングで使用するグルコースセンサーの選択性検査に
生物化学的/生理学的作用
尿酸は、アデニンおよびグアニンの代謝で生成される不溶性異化産物です。尿酸が蓄積すると、痛風、高尿酸血症、関節炎および腎不全につながります。尿酸濃度の上昇は、高血圧および心血管疾患発病の一因です。尿酸濃度低下はパーキンソン病および多発性硬化症に関係し、保護的機能が誘発されることがあります。慢性閉塞性肺疾患(COPD)患者で見られる高濃度の尿酸は、診断の潜在的マーカーとなる可能性があります。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
U2625-100G:
U2625-500G:
U2625-10G:
U2625-25G:
U2625-VAR:
U2625-1KG:
U2625-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 4
1 of 4
A graphene-based electrochemical device with thermoresponsive microneedles for diabetes monitoring and therapy
Lee H, et al.
Nature Nanotechnology, 11(6), 566-566 (2016)
Serum uric acid: a risk factor and a target for treatment?
Feig DI, et al.
Journal of the American Society of Nephrology, 17(4), S69-S73 (2006)
Uric acid in plants and microorganisms: Biological applications and genetics-A review
Hafez RM, et al.
Journal of Advanced Research, 8(5), 475-486 (2017)
Reduction of Serum Uric Acid Associated with Attenuation of Renal Injury, Inflammation and Macrophages M1/M2 Ratio in Hyperuricemic Mice Model
HARYONO A, et al.
Kobe J. Med. Sci., 64(3), E107-E114 (2018)
Uric acid, hyperuricemia and vascular diseases
Jin M, et al.
Frontiers in Bioscience, 17, 656-656 (2012)
資料
Uric acid present in animal sera impacts serum-supplemented classical cell culture systems, influencing cell culture performance.