由来生物
animal (seabird feces (guano))
品質水準
製品種目
BioXtra
アッセイ
≥99% (HPLC)
形状
powder
不純物
≤0.005% Phosphorus (P)
強熱残分
≤0.1%
mp
>300 °C (lit.)
溶解性
1 M NaOH: soluble 50 mg/mL, clear, faintly yellow
微量陽イオン
Al: ≤0.005%
Ca: ≤0.01%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.0005%
K: ≤0.05%
Mg: ≤0.001%
NH4+: ≤0.05%
Na: ≤0.1%
Pb: ≤0.001%
Zn: ≤0.0005%
SMILES記法
O=C1NC(=O)C2=C(N1)NC(=O)N2
InChI
1S/C5H4N4O3/c10-3-1-2(7-4(11)6-1)8-5(12)9-3/h(H4,6,7,8,9,10,11,12)
InChI Key
LEHOTFFKMJEONL-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
- 核移行ロイシンリッチリピートタンパク質1(NLRP1)遺伝子発現に対するその効果を調べるための尿酸ナトリウム(MSU)結晶の調製
- メトミオグロビン形成に対する保護能を検査するための還元剤として
- Clec12aの特異的リガンドとしての使用を調べるためのMSUの調製
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
U0881-BULK:
U0881-VAR:
U0881-100G:
U0881-10G:
U0881-25G:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Uric acid present in animal sera impacts serum-supplemented classical cell culture systems, influencing cell culture performance.