Merck
C4255
Sigma-Aldrich
クレアチニン
anhydrous, ≥98%
別名:
2-アミノ-1-メチル-2-イミダゾリン-4-オン, 2-イミノ-1-メチルイミダゾリジン-4-オン, 2-イミノ-N-メチルヒダントイン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C4H7N3O
CAS番号:
分子量:
113.12
Beilstein:
112061
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
グレード
anhydrous
品質水準
アッセイ
≥98%
フォーム
powder
mp
295 °C (dec.) (lit.)
SMILES記法
CN1CC(=O)N=C1N
InChI
1S/C4H7N3O/c1-7-2-3(8)6-4(7)5/h2H2,1H3,(H2,5,6,8)
InChI Key
DDRJAANPRJIHGJ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
クレアチニンは、筋肉のクレアチンリン酸の分解により生じる分解産物です。腎臓は、血液からほぼすべてのクレアチニンをろ過して体から抽出し、尿中に排泄しています。血清クレアチニンは、最も高頻度で使用される腎機能の指標です。化学合成において、クレアチニンは、電子の豊富な塩基性の高いクレアチニン誘導体を生成する複素環窒素化合物として用いられます。
アプリケーション
クレアチニンは、以下の用途に使用されています:
  • 含窒素ヘテロ環誘導体を調製するための窒素供与体構成単位として
  • 水素製造の光触媒として用いられるドナー-アクセプター型窒化炭素共重合体を合成するための反応剤として
  • クレアチニンクロラミンを経由してクレトール(2-アミノ-1,5-ジヒドロ-5-ヒドロキシメチルイミダゾール-4-オン)を調製するための出発物質として
  • さまざまなイサチンを用いた金触媒アルドール化による3-置換-3-ヒドロキシイサチンを合成するための反応剤として
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
554.0 °F - closed cup
引火点(℃)
290 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
C4255-10G:
C4255-10MG:
C4255-1KG:
C4255-25G:
C4255-VAR:
C4255-BULK:
C4255-1G:
C4255-100G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2
尿酸 ≥99%, crystalline
Sigma-Aldrich
U2625
尿酸
Constructing creatinine-derived moiety as donor block for carbon nitride photocatalyst with extended absorption and spatial charge separation
Zong X, et al.
Applied Catalysis. B, Environmental, 291 (2021)
A Simple Conversion of Creatinine to Creatol via Creatinine Chloroamine
Ienaga K, et al.
Australian Journal of Chemistry, 68(2), 248-253 (2015)
Study of Creatinine and its 5-Alkoxy Analogs: Structure and Conformational Studies in the Solid and Solution States by X-Ray Crystallography, NMR, UV and Mass Spectrometry
Arakali AV, et al.
Nucleosides, nucleotides & nucleic acids, 16(12), 2193-2218 (1997)
A review on creatinine measurement techniques
Mohabbati-Kalejahi E, et al.
Talanta, 97, 1-8 (2012)
Gold-catalyzed addition reaction between creatinine and isatin: A sustainable and green chemistry approach for the diastereoselective synthesis of 3-substituted-3-hydroxyisatins
Parthasarathy K, et al.
Chinese Journal of Catalysis, 38(5), 775-783 (2017)