Merck
C0780
Sigma-Aldrich
クレアチン
suitable for cell culture
別名:
(α-メチルグアニド)酢酸, N-アミジノサルコシン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
H2NC(=NH)N(CH3)CH2CO2H
CAS番号:
分子量:
131.13
Beilstein:
907175
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
製品名
クレアチン, anhydrous
グレード
anhydrous
品質水準
フォーム
powder
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
white
SMILES記法
CN(CC(O)=O)C(N)=N
InChI
1S/C4H9N3O2/c1-7(4(5)6)2-3(8)9/h2H2,1H3,(H3,5,6)(H,8,9)
InChI Key
CVSVTCORWBXHQV-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
クレアチン(Cr)およびクレアチンリン酸(PCr)は、クレアチンキナーゼの作用を通して主に骨格筋における急速な ATP 生成に係っています。クレアチンは吸収メカニズムおよび代謝研究のためサプリメントとして用いられることがあります。
生物化学的/生理学的作用
クレアチンは窒素化合物の 1 種で、急速な ATP 再生のための高エネルギー貯蔵庫としての働きがあります。およそ 95%のクレアチンは骨格筋中に、主にクレアチンリン酸として含まれています。クレアチンは食事を通して摂取されるか、あるいは腎臓や肝臓中で起こる多段階反応において L-アルギニン、グリシンおよび L-メチオニンから生成します。クレアチンはその後筋肉組織へ運ばれます。クレアチン補給は主に筋肉量の増加によるスポーツにおける成績向上に用いられています。クレアチンはまた神経筋疾患の治療法として研究されており、神経防護作用や細胞の生体エネルギー状態向上を補助すると考えられています。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
C0780-100G:
C0780-10MG:
C0780-50G:
C0780-BULK:
C0780-VAR:
C0780-500G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Lucas Lindeboom et al.
The Journal of clinical investigation, 124(11), 4915-4925 (2014-10-02)
Animal models suggest that acetylcarnitine production is essential for maintaining metabolic flexibility and insulin sensitivity. Because current methods to detect acetylcarnitine involve biopsy of the tissue of interest, noninvasive alternatives to measure acetylcarnitine concentrations could facilitate our understanding of its
Dan Atar et al.
European heart journal, 36(2), 112-119 (2014-09-03)
The MITOCARE study evaluated the efficacy and safety of TRO40303 for the reduction of reperfusion injury in patients undergoing revascularization for ST-elevation myocardial infarction (STEMI). Patients presenting with STEMI within 6 h of the onset of pain randomly received TRO40303
Philippe Généreux et al.
Journal of the American College of Cardiology, 65(6), 533-543 (2015-02-14)
Bifurcation lesions are frequent among patients with symptomatic coronary disease treated by percutaneous coronary intervention. Current evidence recommends a conservative (provisional) approach when treating the side branch (SB). The TRYTON (Prospective, Single Blind, Randomized Controlled Study to Evaluate the Safety
Subrata Patra et al.
Amino acids, 42(6), 2319-2330 (2011-07-20)
The creatine/creatine kinase (CK) system plays a key role in cellular energy buffering and transport. In vertebrates, CK has four isoforms expressed in a tissue-specific manner. In the process of creatine biosynthesis several other important metabolites are formed. The anticancer
Gilles Montalescot et al.
Journal of the American College of Cardiology, 64(24), 2563-2571 (2014-12-20)
After percutaneous coronary intervention (PCI) for non-ST-segment elevation myocardial infarction (NSTEMI), treatment with a P2Y12 antagonist with aspirin is recommended for 1 year. The oral P2Y12 antagonists ticagrelor and prasugrel have higher recommendations than clopidogrel, but it is unknown if