Merck
X2502
Sigma-Aldrich
キサンチン ナトリウム塩
≥99%
別名:
2,6-ジヒドロキシプリン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5H3N4NaO2
CAS番号:
分子量:
174.09
MDL番号:
UNSPSCコード:
41106305
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.51
由来生物
synthetic (organic)
品質水準
アッセイ
≥99%
フォーム
powder
不純物
≤4% total solvent
溶解性
dilute NaOH: soluble, clear to slightly hazy
SMILES記法
[Na].O=C1NC(=O)c2[nH]cnc2N1
InChI
1S/C5H4N4O2.Na.H/c10-4-2-3(7-1-6-2)8-5(11)9-4;;/h1H,(H3,6,7,8,9,10,11);;
InChI Key
JAZQMXVZANZJSO-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
キサンチンは、プリンヌクレオチド代謝の中間体です。ほとんどの体組織や体液に存在しています。キサンチン誘導体は、コーヒー、茶、およびチョコレートに含まれています。
アプリケーション
キサンチンナトリウム塩は、スーパーオキシドジスムターゼ(SOD)アッセイにおけるキサンチンオキシダーゼの基質溶液の成分として使用されています。また、テトラサイクリン(tet)-制御性トランス活性化因子コンストラクトとトランス活性化因子制御性組織トランスグルタミナーゼcDNA [39]コンストラクトが安定的トランスフェクションされたSwiss 3T3線維芽細胞(クローンTG3)を培養するための特殊条件培地におけるサプリメントとしても使用されています。
生物化学的/生理学的作用
キサンチンは、キサンチンオキシダーゼの基質として機能します。組織におけるホスホジエステラーゼの阻害により、自身の分解と代謝を妨げることで、サイクリックAMPの細胞内レベルを上昇させます。またキサンチンは、抗炎症性サイトカインの放出または遺伝子転写制御やヒストン脱アセチル化酵素の活性化により抗炎症作用を発揮します。キサンチンのこれらの特性すべてが、気管支樹の平滑筋の弛緩に役立ちます。
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
STOT SE 2
ターゲットの組織
Eyes,Central nervous system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
X2502-BULK:
X2502-5G:4548173919645
2550074:
X2502-1G:
X2502-VAR:
2024010:
X2502-10G:4548173919621
X2502-25G:4548173919638
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
İnci Kurt-Celep et al.
Matrix biology : journal of the International Society for Matrix Biology, 105, 1-16 (2021-11-12)
In wound healing, the TG2 enzyme plays a dual functional role. TG2 has been shown to regulate extracellular matrix (ECM) stabilization by its transamidase activity while increasing cell migration by acting as a cell adhesion molecule. In this process, nitric
Munevver B Cicekdal et al.
IUBMB life, 71(12), 1973-1985 (2019-08-20)
Calorie restriction (CR) is one of the most effective methods to prevent many diseases including cancer in preclinical models. However, the molecular mechanism of how CR prevents cancer is unclear. The aim of this study was to understand the role
資料
Uric acid present in animal sera impacts serum-supplemented classical cell culture systems, influencing cell culture performance.