Merck
10102121001
Roche
アデノシンデアミナーゼ(ADA)
from calf intestine
別名:
ADA, アデノシンデアミナーゼ
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
Enzyme Commission number:
UNSPSCコード:
12352204
由来生物
bovine intestine
品質水準
フォーム
suspension
比活性
~200 units/mg protein (At 25 °C with adenosine as the substrate.)
包装
pkg of 1 mL (10 mg)
メーカー/製品名
Roche
テクニック
activity assay: suitable
white
最適pH
7.0-7.4
溶解性
water: miscible
適合性
suitable for chemiluminescence
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
アプリケーション
life science and biopharma
その他の活性
AMP-deaminase <0.01%
AP <0.01% (with pre incubation)
Guanase <0.01%
NP <0.01%
保管温度
2-8°C
遺伝子情報
bovine ... ADA(280712)
詳細
アデノシンアミノヒドロラーゼ。
アデノシンデアミナーゼ(ADA)は亜鉛金属酵素です。
アプリケーション
アデノシン類似体からそれぞれ対応するイノシン類似体への脱アミノ化
アデノシンデアミナーゼ(ADA)は、他の試薬とともに脂肪分解アッセイに使用されています。
化学発光法によるアデノシン測定。
生物化学的/生理学的作用
アデノシンデアミナーゼ(ADA)は、アデノシンからイノシンへの脱アミノ化および2′デオキシアデノシンから2′-デオキシイノシンへの脱アミノ化に関与しています。
品質
不純物:<0.01%アルカリホスファターゼ、AMPデアミナーゼ、グアナーゼ、ヌクレオシドホスホリラーゼ
物理的形状
3.2 M硫酸アンモニウム溶液、pH約6の懸濁液です。微粒子は正常です。使用前に沈殿物を撹拌し、次の作業を続行します。
その他情報
ライフサイエンス研究専用。診断目的での使用はできません。
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
No data available
引火点(℃)
No data available
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Cultured astrocytes do not release adenosine during hypoxic conditions.
Fujita T, et al.
Journal of Cerebral Blood Flow and Metabolism, 32(1), e1-e7 (2012)
Adenosine deaminase from calf intestinal mucosa.
C A ZITTLE
The Journal of biological chemistry, 166(2), 499-503 (1946-12-01)
Mi-Jeong Lee et al.
Methods in enzymology, 538, 49-65 (2014-02-18)
Obesity is reaching epidemic proportions so there is growing interest in the mechanisms that regulates adipose tissue development and function. Although murine adipose cell lines are useful for many mechanistic studies, primary human adipose stromal cells (ASCs), which can be
D J Porter et al.
The Journal of biological chemistry, 268(4), 2480-2485 (1993-02-05)
The protein fluorescence of adenosine deaminase (ADA) was perturbed during the deamination of adenosine and four analogues of adenosine. The kinetics for the approach to the steady-state during turnover were monitored by fluorescence changes associated with formation of enzymatic intermediates.
Sonia Muñoz-López et al.
Frontiers in endocrinology, 13, 1007801-1007801 (2022-11-22)
Despite great efforts, effective treatment against cancer has not yet been found. However, natural compounds such as the polyphenol resveratrol have emerged as promising preventive agent in cancer therapy. The mode of action of resveratrol is still poorly understood, but