Merck
10102105001
Roche
アデノシンデアミナーゼ(ADA)
from calf intestine
別名:
ADA
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
Enzyme Commission number:
UNSPSCコード:
12352204
由来生物
bovine (calf) intestine
品質水準
フォーム
solution
比活性
~200 units/mg protein (At 25 °C with adenosine as the substrate.)
分子量
230-440 kDa (high)
30-47 kDa (low )
包装
pkg of 2 mL (10 mg)
メーカー/製品名
Roche
最適pH
7.0-7.4
輸送温度
wet ice
保管温度
2-8°C
関連するカテゴリー
詳細
アデノシンデアミナーゼ(ADA)は、主に近位小腸および十二指腸に存在します。アデノシンアミノヒドラーゼとも呼ばれます。ADAは亜鉛金属酵素であり、高分子量(230~440 kDa)および低分子量(30~47 kDa)アイソフォームとして存在します。−−
アデノシンデアミナーゼ(ADA)は亜鉛金属酵素です。
アプリケーション
アデノシンデアミナーゼ(ADA)は、マクロファージを処理するためにマクロファージ無血清培地(SFM)の成分として使用されています。
初代クッパー細胞の前処理に、アデノシンデアミナーゼが使用されています。
生物化学的/生理学的作用
アデノシンデアミナーゼ(ADA)は、アデノシンのイノシンへの脱アミノ化、および2'デオキシアデノシンの2'-デオキシイノシンへの脱アミノ化に関与しています。
アデノシンデアミナーゼ(ADA)は、アデノシンアナログを対応するイノシンアナログへに脱アミノ化する反応を触媒します。ADAは結腸直腸癌細胞に高濃度で存在し、結核性胸膜炎のマーカーになると考えられます。ADA欠損はTリンパ球およびBリンパ球に影響し、リンパ球減少症につながる重症複合免疫不全症(SCID)を引き起こします。
品質
汚染物質:<0.01%アルカリホスファターゼ、AMPデアミナーゼ、グアナーゼおよびヌクレオシドホスホリラーゼ
物理的形状
50%グリセロール(v/v)、10 mMリン酸カリウム、pH約6の溶液
調製ノート
保存条件(ワーキング溶液):ADA(すべての製剤)は、pH 7の20 mMリン酸緩衝液に対して、2~8°Cで活性を失うことなく透析される場合があります。透析された製剤は-15~-25°Cで安定しています。
その他情報
ライフサイエンス研究用途に限ります。診断に使用しないでください。
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
does not flash
引火点(℃)
does not flash
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
Purification and characterization of intestinal adenosine deaminase from mice
Singh L and Sharma R
Molecular and Cellular Biochemistry, 204(1-2), 127-134 (2000)
Development of adenosine deaminase-specific IgY antibodies: Diagnostic and inhibitory application
Lupicka-Slowik A, et al.
Applied Biochemistry and Biotechnology, 184(4), 1358-1374 (2018)
Adenosine deaminase deficiency: a review
Flinn AM and Gennery AR
Orphanet Journal of Rare Diseases, 13(1), 65-65 (2018)
Pdx-1 is required for activation in vivo from a duodenum-specific enhancer
Dusing MR, et al.
The Journal of biological chemistry, 276(17), 14434-14442 (2001)
Adenosine deaminase from calf intestinal mucosa.
C A ZITTLE
The Journal of biological chemistry, 166(2), 499-503 (1946-12-01)