Merck
W263605
Sigma-Aldrich
酢酸リナリル
≥97%, FCC, FG
別名:
3,7-ジメチル-1,6-オクタジエン-3-イル アセタート, Bergamol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3CO2C(CH=CH2)(CH3)CH2CH2CH=C(CH3)2
CAS番号:
分子量:
196.29
FEMA番号:
2636
Beilstein:
1724500
EC Number:
欧州評議会番号:
203
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis 番号:
9.013
NACRES:
NA.21
官能:
green; woody; floral; sweet
グレード:
FG
Kosher
由来生物:
synthetic
認証:
meets purity specifications of JECFA
食物アレルゲン:
no known allergens
由来生物
synthetic
品質水準
グレード
FG
Kosher
認証
meets purity specifications of JECFA
法規制遵守
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 182.60
蒸気密度
6.8 (vs air)
蒸気圧
0.1 mmHg ( 20 °C)
詳細
synthetic
アッセイ
≥97%
屈折率
n20/D 1.453 (lit.)
bp
220 °C (lit.)
密度
0.901 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
官能
green; woody; floral; sweet
SMILES記法
C\C(C)=C\CCC(C)(OC(C)=O)C=C
InChI
1S/C12H20O2/c1-6-12(5,14-11(4)13)9-7-8-10(2)3/h6,8H,1,7,9H2,2-5H3
InChI Key
UWKAYLJWKGQEPM-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
酢酸リナリルは、ラベンダーオイルなどの多くの植物精油の主成分です。香料添加剤および香料成分として使用できます。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1B
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
201.2 °F - closed cup
引火点(℃)
94 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
PRTR
第二種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
W263605-1KG:
W263605-20KG-K:
W263605-9KG:
W263605-20KG:
W263605-1KG-K:
W263605-BULK-K:
W263605-VAR-K:
W263605-SAMPLE:
W263605-SAMPLE-K:
W263605-9KG-K:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 6
1 of 6
Dictionary of Food Compounds with CD-ROM: Additives, Flavors, and Ingredients, 573-573 (2012)
Maria Sköld et al.
Contact dermatitis, 58(1), 9-14 (2007-12-25)
Fragrances are among the most common causes of allergic contact dermatitis. We have in previous studies shown that linalool, present in lavender oil, autoxidizes on air exposure, forming allergenic oxidation products. Oxidized linalool was found to be a frequent cause
Domenico Trombetta et al.
Antimicrobial agents and chemotherapy, 49(6), 2474-2478 (2005-05-27)
In the present paper, we report the antimicrobial efficacy of three monoterpenes [linalyl acetate, (+)menthol, and thymol] against the gram-positive bacterium Staphylococcus aureus and the gram-negative bacterium Escherichia coli. For a better understanding of their mechanisms of action, the capability
Wafica S Itani et al.
Cancer biology & therapy, 7(11), 1765-1773 (2008-09-13)
Lebanese sage essential oil possesses antitumor properties, however, the bioactive components and antitumor mechanisms are not known. Here we show that combining the three sage bioactive compounds, Linalyl acetate (Ly), Terpeniol (Te) and Camphor (Ca), caused synergistic inhibition of the
Ali Reza Fakhari et al.
Journal of chromatography. A, 1098(1-2), 14-18 (2005-11-30)
A new method involving concurrent headspace solvent microextraction combined with continuous hydrodistillation (HD-HSME) for the extraction and pre-concentration of the essential oil of Lavandula angustifolia Mill. into a microdrop is developed. A microdrop of n-hexadecane containing n-heptadecane (as internal standard)