安全性情報
8.18627
Sigma-Aldrich
Linalool
for synthesis
別名:
Linalool, 3,7-Dimethyl-1,6-octadien-3-ol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3C(CH3)=CH(CH2)2C(OH)(CH3)CH=CH2
CAS番号:
分子量:
154.25
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352104
EC Index Number:
201-134-4
NACRES:
NA.22
蒸気圧
0.10 hPa ( 20 °C)
品質水準
アッセイ
≥97.0% (GC)
形状
liquid
自己発火温度
235 °C
有効性
2790 mg/kg LD50, oral (Rat)
5610 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
0.9-5.2 % (v/v)
pH
4.5 (25 °C, 1.45 g/L in H2O)
転移温度
flash point 79 °C
溶解性
1.45 g/L
密度
0.86 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
InChI
1S/C10H18O/c1-5-10(4,11)8-6-7-9(2)3/h5,7,11H,1,6,8H2,2-4H3
InChI Key
CDOSHBSSFJOMGT-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.860 - 0.862
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
171.0 °F - Pensky-Martens closed cup
引火点(℃)
77.2 °C - Pensky-Martens closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体