安全性情報
8.04107
Sigma-Aldrich
Glyoxylic acid monohydrate
for synthesis
別名:
Glyoxylic acid monohydrate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C2H2O3 · xH2O
CAS番号:
分子量:
74.04 (anhydrous basis)
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
EC Index Number:
206-058-5
NACRES:
NA.22
品質水準
形状
powder
mp
46.7 °C
保管温度
2-30°C
InChI
1S/C2H4O4/c3-1(4)2(5)6/h1,3-4H,(H,5,6)/p-1
InChI Key
GOCCREQJUBABAL-UHFFFAOYSA-M
アプリケーション
  • Use in oxidation reactions: Glyoxylic acid monohydrate serves as a precursor in the synthesis of porous three-dimensional networks of Pd-Cu aerogel, demonstrating its utility in enhancing catalytic reactions such as formic acid oxidation, applicable in fuel cell technologies and chemical synthesis (Douk et al., 2018).
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
保管分類コード
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
引火点(°F)
230.0 °F - closed cup
引火点(℃)
110 °C - closed cup