Merck
PHR2497
Supelco
1-Methyl-1,2,3,4-tetrahydro-β-carboline-3-carboxylic acid
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
別名:
1-メチル-1,2,3,4-テトラヒドロピリド[3,4-b]インドール-3-カルボン酸, NSC 26225
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C13H14N2O2
CAS番号:
分子量:
230.26
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質水準
認証
traceable to USP 1604337
APIファミリー
tryptophan
フォーム
solid
包装
pkg of 50 mg
アプリケーション
pharmaceutical small molecule
保管温度
-10 to -25°C
SMILES記法
CC1NC(Cc2c1[nH]c3ccccc23)C(O)=O
InChI
1S/C13H14N2O2/c1-7-12-9(6-11(14-7)13(16)17)8-4-2-3-5-10(8)15-12/h2-5,7,11,14-15H,6H2,1H3,(H,16,17)
InChI Key
ZUPHXNBLQCSEIA-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Pharmaceutical secondary standards for application in quality control provide pharma laboratories and manufacturers with a convenient and cost-effective alternative to the preparation of in-house working standards
アプリケーション
以下の生物学研究に用いる分子の合成に関与する反応剤です。
  • ハルミン誘導体の細胞毒性および殺虫活性
  • 酸化的脱炭酸を経由するイソキノリン類、β-カルボリン類、3-デアザプリン類
  • 1,3-ジ置換および1,3,9-トリ置換β-カルボリン類の細胞毒性評価
アナリシスノート
These secondary standards offer multi-traceability to the USP, EP and BP primary standards, where they are available.
その他情報
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHR2497-50MG:
試験成績書(COA)