アッセイ
≥97.0% (sum of enantiomers, GC)
光学活性
[α]20/D −20±2°, neat
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
屈折率
n20/D 1.4615 (lit.)
n20/D 1.462
bp
198 °C (lit.)
密度
0.862 g/mL at 20 °C (lit.)
アプリケーション
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
フォーマット
neat
SMILES記法
C\C(C)=C\CC[C@@](C)(O)C=C
InChI
1S/C10H18O/c1-5-10(4,11)8-6-7-9(2)3/h5,7,11H,1,6,8H2,2-4H3/t10-/m0/s1
InChI Key
CDOSHBSSFJOMGT-JTQLQIEISA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
- Tea samples using headspace-solid phase microextraction, followed by enantioselective gas chromatography with flame ionization detection (HS-SPME-GC-FID).
- Food matrices using headspace-solid phase microextraction (HS-SPME) coupled to gas chromatography–combustion-isotope ratio mass spectrometry (GC–C-IRMS).
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
166.3 °F - closed cup
引火点(℃)
74.6 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
74856-1ML-F:
74856-VAR-F:
74856-5ML-F:
74856-BULK-F:
この製品を見ている人はこちらもチェック