Merck
W217514
Sigma-Aldrich
酢酸イソブチル
natural, ≥97%, FCC, FG
別名:
酢酸イソブチルエステル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3COOCH2CH(CH3)2
CAS番号:
分子量:
116.16
FEMA番号:
2175
Beilstein:
1741909
EC Number:
欧州評議会番号:
195c
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis 番号:
9.005
NACRES:
NA.21
グレード
FG
Halal
Kosher
natural
品質水準
認証
meets purity specifications of JECFA
法規制遵守
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
蒸気密度
>4 (vs air)
蒸気圧
15 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
≥97%
形状
liquid
自己発火温度
793 °F
expl. lim.
10.5 %
屈折率
n20/D 1.39 (lit.)
pH
6.7 (20 °C, 5 g/L)
bp
115-117 °C (lit.)
mp
−99 °C (lit.)
密度
0.867 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
官能
apple; banana; fruity; ethereal; sweet
SMILES記法
CC(C)COC(C)=O
InChI
1S/C6H12O2/c1-5(2)4-8-6(3)7/h5H,4H2,1-3H3
InChI Key
GJRQTCIYDGXPES-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Natural occurrence: Apple, banana, cocoa, fig, grape, grape brandy, pear, pineapple, sherry, strawberry and wine.
生物化学的/生理学的作用
10 ppmで味覚を感じます。
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
71.6 °F - Pensky-Martens closed cup
引火点(℃)
22 °C - Pensky-Martens closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
W217514-4KG:
W217514-1KG-K:4548173967165
W217514-9KG:
W217514-SAMPLE:
W217514-1KG:
W217514-SAMPLE-K:
W217514-4KG-K:4548173967172
W217514-BULK-K:
W217514-9KG-K:
W217514-VAR-K:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Burdock GA
Encyclopedia of Food and Color Additives, 1, 1441-1442 (1997)
Microbial production of scent and flavor compounds
Carroll AL, et al
Current Opinion in Biotechnology, 37, 8-15 (2016)
Burdock GA
Encyclopedia of Food and Color Additives, 1, 1441-1442 (1997)
Organoleptic Characteristics of Flavor Materials
Mosciano, G.
Perfumer & Flavorist, 28, 103-103 (2003)
Bayram Yilmaz et al.
Reproductive toxicology (Elmsford, N.Y.), 22(4), 791-796 (2006-09-19)
Occupational exposure and sniffing of toluene-based organic solvents is an important public health problem. In this study, we have investigated the effects of paint thinner inhalation on testosterone synthesis and secretion in the male rat. A control group inhaled normal