Merck
W217506
Sigma-Aldrich
酢酸イソブチル
FCC, FG
別名:
酢酸イソブチルエステル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3COOCH2CH(CH3)2
CAS番号:
分子量:
116.16
FEMA番号:
2175
Beilstein:
1741909
EC Number:
欧州評議会番号:
195
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis 番号:
9.005
NACRES:
NA.21
由来生物
synthetic
品質水準
グレード
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
認証
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
法規制遵守
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
蒸気密度
>4 (vs air)
蒸気圧
15 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
≥98%
形状
liquid
自己発火温度
793 °F
expl. lim.
10.5 %
屈折率
n20/D 1.39 (lit.)
pH
6.7 (20 °C, 5 g/L)
bp
115-117 °C (lit.)
mp
−99 °C (lit.)
溶解性
95% ethanol: soluble 1 mL/mL
密度
0.867 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
香料中のアレルゲン
no known allergens
官能
apple; banana; fruity; ethereal; sweet
SMILES記法
CC(C)COC(C)=O
InChI
1S/C6H12O2/c1-5(2)4-8-6(3)7/h5H,4H2,1-3H3
InChI Key
GJRQTCIYDGXPES-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
中鎖エステルである酢酸イソブチルは、大量の溶媒、風味および芳香化合物です。酢酸イソブチルは、ワインの発酵中に生成される風味豊かなエステルです。酢酸イソブチルの官能検査閾値は、ノルウェーの全麦芽ピルスナービールで評価されています。Escherichia coli(大腸菌)を用いて直接グルコースから酢酸イソブチルを生成する工学的生合成が報告されています。
アプリケーション
酢酸イソブチルは、甘口ワインのフルーティーな芳香に寄与するエステルの評価における使用に適した芳香族エステル化合物です。
生物化学的/生理学的作用
10 ppmでの味
その他情報
自然発生:リンゴ、バナナ、ココア、イチジク、ブドウ、グレープブランデー、洋ナシ、パイナップル、シェリー、イチゴおよびワイン。
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
71.6 °F - Pensky-Martens closed cup
引火点(℃)
22 °C - Pensky-Martens closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
W217506-176KG:
W217506-8KG:
W217506-20KG:
W217506-9KG:
W217506-VAR-K:
W217506-100KG-K:
W217506-SAMPLE-K:
W217506-BULK-K:
W217506-1DRUM-K:
W217506-SAMPLE:
W217506-800G:
W217506-4KG:
W217506-4KG-K:
W217506-1KG:
W217506-20KG-K:4548173967141
W217506-1KG-K:4548173967134
W217506-9KG-K:4548173967158
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Yi-Shu Tai et al.
Metabolic engineering, 27, 20-28 (2014-12-03)
Medium-chain esters such as isobutyl acetate (IBAc) and isoamyl acetate (IAAc) are high-volume solvents, flavors and fragrances. In this work, we engineered synthetic metabolic pathways in Escherichia coli for the total biosynthesis of IBAc and IAAc directly from glucose. Our
Organoleptic threshold values of some alcohols and esters in beer.
Engan S.
Journal of the Institute of Brewing, 78(1), 33-36 (1972)
Ana Marquez et al.
Talanta, 123, 32-38 (2014-04-15)
A dynamic headspace sorptive extraction (DHS) combined with thermal desorption (TD) and coupled with gas chromatography-mass spectrometry (GC/MS) was developed for the determination of 11 esters which contribute to the fruity aroma in sweet wines. A full factorial (4 factors
Fermentation esters-formation and retention as affected by fermentation temperature.
Killian E and Ough CS.
American Journal of Enology and Viticulture, 30(4), 301-305 (1979)
Determination of low phosphate concentrations in seawater by an isobutyl acetate extraction procedure.
Cescon BS and Scarazzato PG.
Limnology and Oceanography, 18(3), 499-500 (1973)