About This Item
Fragrance grade
Halal
Kosher
meets purity specifications of JECFA
おすすめの製品
由来生物
synthetic
品質水準
グレード
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
認証
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
法規制遵守
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
蒸気密度
4.5 (vs air)
アッセイ
≥98%
自己発火温度
799 °F
屈折率
n20/D 1.401 (lit.)
bp
145 °C/756 mmHg (lit.)
密度
0.875 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
香料中のアレルゲン
no known allergens
官能
banana; ethereal
SMILES記法
CCCCOC(=O)CC
InChI
1S/C7H14O2/c1-3-5-6-9-7(8)4-2/h3-6H2,1-2H3
InChI Key
BTMVHUNTONAYDX-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 3
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
100.4 °F
引火点(℃)
38 °C
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
W221104-9KG-K:4548173967578
W221104-1KG-K:4548173967554
W221104-VAR-K:
W221104-20KG:
W221104-SAMPLE:
W221104-9KG:
W221104-20KG-K:4548173967561
W221104-SAMPLE-K:
W221104-1KG:
W221104-BULK-K:
この製品を見ている人はこちらもチェック