Merck
W222003
Sigma-Aldrich
イソブチルアルデヒド
≥98%, FG
別名:
2-メチルプロパナール, イソブチルアルデヒド, 2-メチルプロピオンアルデヒド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)2CHCHO
CAS番号:
分子量:
72.11
FEMA番号:
2220
Beilstein:
605330
EC Number:
欧州評議会番号:
92
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis 番号:
5.004
NACRES:
NA.21
由来生物
synthetic
品質水準
グレード
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
認証
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
法規制遵守
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
蒸気密度
2.5 (vs air)
蒸気圧
66 mmHg ( 4.4 °C)
アッセイ
≥98%
自己発火温度
384 °F
expl. lim.
10 %, 25 °F
2 %, 32 °F
屈折率
n20/D 1.374 (lit.)
bp
63 °C (lit.)
mp
−65 °C (lit.)
溶解性
60 g/L at 25 °C
密度
0.79 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
香料中のアレルゲン
no known allergens
官能
fresh; green; floral
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[H]C(=O)C(C)C
InChI
1S/C4H8O/c1-4(2)3-5/h3-4H,1-2H3
InChI Key
AMIMRNSIRUDHCM-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
イソブチルアルデヒドは、着香料として使用できる脂肪族アルデヒドです。小麦の精油中の揮発性香気成分として同定されました。イソブチルアルデヒドの臭気を感じない人がいます。
アプリケーション
  • Single-Atom palladium engineered cobalt nanocomposite for selective aerobic oxidation of sulfides to sulfoxides.: This study presents a novel approach using a palladium-engineered cobalt nanocomposite that promotes the selective aerobic oxidation of sulfides, with isobutyraldehyde acting as an important reagent in the process, offering potential for more efficient and environmentally friendly chemical synthesis (Ma et al., 2024).
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
-11.2 °F - closed cup
引火点(℃)
-24 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
W222003-4KG-K:
W222003-SAMPLE:
W222003-SAMPLE-K:
W222003-BULK:
W222003-8KG:
W222003-800G:
W222003-1DRUM-K:
W222003-BULK-K:
W222003-20KG-K:
W222003-20KG:
W222003-4KG:
W222003-VAR-K:
W222003-1KG-K:
W222003-1KG:
W222003-8KG-K:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Burdock GA
Encyclopedia of Food and Color Additives, 1, 1462-1463 (1997)
Wheat flavor components
Mcwilliams M & Mackey AC
Journal of Food Science, 34(6), 493-496 (1969)
Specific anosmia to isobutyraldehyde: the malty primary odor.
MOORE JE, et al.
Chemical Senses, 2(1), 17-25 (1976)
Hyunwoo Kim et al.
Organic letters, 11(1), 157-160 (2008-12-10)
Addition of isobutyraldehyde to 1,2-bis(2-hydroxyphenyl)-1,2-diaminoethane (mother diamine) cleanly gives a stable, fused imidazolidine-dihydro-1,3-oxazine ring complex. However, vigorous heating of the fused ring complex gives the diaza-Cope rearrangement product with excellent yield and stereoselectivity. A variety of alkyl aldehydes have been
Bettina M Pause et al.
Psychophysiology, 40(2), 209-225 (2003-06-25)
The aim of the present study was to investigate the similarities and differences in the olfactory and visual processing of emotional stimuli in healthy subjects and in patients with major depressive disorder (MDD). Twenty-five inpatients were investigated after admission to