Merck
W222011
Sigma-Aldrich
イソブチルアルデヒド
greener alternative
natural, 96%, FG
別名:
2-メチルプロパナール, 2-メチルプロピオンアルデヒド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)2CHCHO
CAS番号:
分子量:
72.11
FEMA番号:
2220
Beilstein:
605330
EC Number:
欧州評議会番号:
92c
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis 番号:
5.004
NACRES:
NA.21
官能:
cocoa; pungent; brown
グレード:
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
認証:
follows IFRA guidelines
食物アレルゲン:
no known allergens
グレード
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
品質水準
認証
follows IFRA guidelines
法規制遵守
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
蒸気密度
2.5 (vs air)
蒸気圧
66 mmHg ( 4.4 °C)
アッセイ
96%
自己発火温度
384 °F
expl. lim.
10 %, 25 °F
2 %, 32 °F
環境により配慮した代替製品の特徴
Less Hazardous Chemical Syntheses
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
屈折率
n20/D 1.374 (lit.)
bp
63 °C (lit.)
mp
−65 °C (lit.)
溶解性
60 g/L at 25 °C
密度
0.79 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
香料中のアレルゲン
no known allergens
環境により配慮した代替製品カテゴリ
官能
cocoa; pungent; brown
SMILES記法
[H]C(=O)C(C)C
InChI
1S/C4H8O/c1-4(2)3-5/h3-4H,1-2H3
InChI Key
AMIMRNSIRUDHCM-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
メルクは、より環境に配慮した製品(グリーン代替品)の4つのカテゴリーの1つに属するグリーン代替品をお客様にお届けできるよう最善の努力をします。この製品はバイオベース製品であり、グリーンケミストリーの原則である“危険性の少ない化学合成”および“再生可能原料の使用”で重要な改善が示されています。
アプリケーション
  • CD45 タンパク質チロシンホスファターゼ阻害剤であるプルセラクタムの効率的な全合成:生化学や医学研究への応用が期待される阻害剤の合成経路について、イソブチルアルデヒドを関与させるものについて考察しています(Li WR et al., 2002)。
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
-11.2 °F - closed cup
引火点(℃)
-24 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
W222011-1KG:
W222011-BULK:
W222011-SAMPLE-K:
W222011-BULK-K:
W222011-SAMPLE:
W222011-VAR-K:
W222011-100G-K:
W222011-25G-K:
W222011-1KG-K:
W222011-25G:
W222011-100G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Hyunwoo Kim et al.
Organic letters, 11(1), 157-160 (2008-12-10)
Addition of isobutyraldehyde to 1,2-bis(2-hydroxyphenyl)-1,2-diaminoethane (mother diamine) cleanly gives a stable, fused imidazolidine-dihydro-1,3-oxazine ring complex. However, vigorous heating of the fused ring complex gives the diaza-Cope rearrangement product with excellent yield and stereoselectivity. A variety of alkyl aldehydes have been
Bettina M Pause et al.
Psychophysiology, 40(2), 209-225 (2003-06-25)
The aim of the present study was to investigate the similarities and differences in the olfactory and visual processing of emotional stimuli in healthy subjects and in patients with major depressive disorder (MDD). Twenty-five inpatients were investigated after admission to
Henrietta A Headlam et al.
Free radical biology & medicine, 36(9), 1175-1184 (2004-04-15)
Exposure of proteins to radicals in the presence of O2 gives both side-chain oxidation and backbone fragmentation. These processes can be interrelated, with initial side-chain oxidation giving rise to backbone damage via transfer reactions. We have shown previously that alkoxyl
Shota Atsumi et al.
Nature biotechnology, 27(12), 1177-1180 (2009-11-17)
Global climate change has stimulated efforts to reduce CO(2) emissions. One approach to addressing this problem is to recycle CO(2) directly into fuels or chemicals using photosynthesis. Here we genetically engineered Synechococcus elongatus PCC7942 to produce isobutyraldehyde and isobutanol directly
Adriana C Velosa et al.
Chemical research in toxicology, 20(8), 1162-1169 (2007-07-17)
Electronically excited triplet carbonyls are formed during the oxidative degradation of polyunsaturated fatty acids, amino acids, and beta-dicarbonyl metabolites. Due to their long lifetime and high alkoxyl radical-like reactivity, triplet carbonyls may initiate deleterious reactions in biological systems. Here we