Merck
W292508
Sigma-Aldrich
酢酸プロピル
≥98%, FG
別名:
N-プロピルエタノエート, 酢酸プロピルエステル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3COOCH2CH2CH3
CAS番号:
分子量:
102.13
FEMA番号:
2925
Beilstein:
1740764
EC Number:
欧州評議会番号:
192
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
eCl@ss:
39022103
PubChem Substance ID:
Flavis 番号:
9.002
NACRES:
NA.21
官能:
celery; fruity; pear
グレード:
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
由来生物:
synthetic
認証:
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
食物アレルゲン:
no known allergens
由来生物
synthetic
品質水準
グレード
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
認証
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
法規制遵守
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
FDA 21 CFR 172.515
蒸気密度
3.5 (vs air)
蒸気圧
25 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
≥98%
フォーム
liquid
自己発火温度
842 °F
expl. lim.
1.7 %, 37 °F
8 %
屈折率
n20/D 1.384 (lit.)
bp
102 °C (lit.)
mp
−95 °C (lit.)
密度
0.888 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
香料中のアレルゲン
no known allergens
官能
celery; fruity; pear
SMILES記法
CCCOC(C)=O
InChI
1S/C5H10O2/c1-3-4-7-5(2)6/h3-4H2,1-2H3
InChI Key
YKYONYBAUNKHLG-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
  • 温度 283.15~323.15 K における 13 種類の純溶媒中のエプレレノンの熱力学的分析:この研究では、酢酸プロピルなどのさまざまな溶媒におけるエプレレノンの詳細な熱力学的解析を行い、その溶解特性と異なる温度での相互作用を明らかにしました(Liu et al., 2024)。
  • HO(2)および OH ラジカルによる酢酸イソプロピルおよび酢酸プロピルの H-抽象化反応の比較研究:この研究では、酢酸イソプロピルと酢酸プロピルのヒドロキシルラジカルとの反応を比較し、それらの反応性と大気化学における潜在的な応用に関する洞察を提供しています(Gao et al., 2024)。
  • 非イオン性界面活性剤と水および各種同族エステルとのマイクロエマルジョン:調製、相転移、物理的特性の測定、および水性培地からの三環系抗うつ薬抽出物への応用:この研究では、プロピルアセテートを含有するマイクロエマルジョンの使用について、薬物の効率的な抽出を目的に調査し、医薬化合物の溶解度と回収率の向上に役立つことを実証しました(Racovita et al., 2023)。
免責事項
物質W292508は、サポートされている用途がヒト用または動物用医薬品への使用、または食品や飼料への使用に限られるため、REACH規則(EC)No 1907/2006の第2条に従いREACH登録の対象とはなりません。
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
補足的ハザード
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
53.2 °F - closed cup
引火点(℃)
11.8 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
W292508-SAMPLE:
W292508-1KG:
W292508-1KG-K:4548173974170
W292508-20KG-K:4548173974187
W292508-20KG:
W292508-SAMPLE-K:
W292508-900G:
W292508-4KG-K:
W292508-BULK-K:
W292508-VAR-K:
W292508-10KG-K:4548173974163
W292508-900G-K:
W292508-4KG:
W292508-10KG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Nur-Bahiyah Abu-Bakar et al.
Journal of separation science, 39(5), 947-955 (2016-01-01)
A novel microextraction method based on vortex- and CO2 -assisted liquid-liquid microextraction with salt addition for the isolation of furanic compounds (5-hydroxymethyl-2-furaldehyde, 5-methyl-2-furaldehyde, 2-furaldehyde, 3-furaldehyde, 2-furoic and 3-furoic acids) was developed. Purging the sample with CO2 was applied after vortexing
Marwan Shalash et al.
Talanta, 174, 428-435 (2017-07-26)
A vortex-assisted liquid-liquid-liquid microextraction method followed by high performance liquid chromatography-diode array detection for the determination of fourteen phenolic acids (cinnamic, m-coumaric, chlorogenic, syringic, ferulic, o-coumaric, p-coumaric, vanillic, p-hydroxybenzoic, caffeic, 2, 4-dihydroxybenzoic, sinapic, gentisic and gallic acids) in honey, iced
A L Gustavsson et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 5(12), 2173-2183 (1998-02-12)
The enantiomers of cis- and trans-3-(4-propyl-cyclopent-2-enyl) propyl acetate, which are conformationally constrained analogues of (Z)-5-decenyl acetate (1), a sex pheromone component of the turnip moth, Agrotis segetum, have been synthesized and tested using the electrophysiological single-sensillum technique. The analogues mimic
Lan-Chun Nie et al.
Zhi wu sheng li yu fen zi sheng wu xue xue bao = Journal of plant physiology and molecular biology, 31(6), 663-667 (2005-12-20)
Aroma volatiles from apple (Malus domestica Borkh. var. Starkrimson) fruit at different stages of maturity were collected by solid adsorbent-Tenax-GC and determined by thermodesorption and GC-MS. Production of propyl acetate, butyl acetate, ethyl 2-methyl-butanoate and total ester volatiles and changes
S Puglisi-Allegra et al.
Pharmacology, biochemistry, and behavior, 13(2), 287-290 (1980-08-01)
An automated technique for measuring simultaneously aggressive behavior and motor activity in mice is described. This technique allows measure of aggressive behavior and motor activity continuously throughout long-lasting periods without disturbing the animals except for feeding, watering and cleaning the