蒸気密度
3.5 (vs air)
蒸気圧
25 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
≥99.7% (GC)
自己発火温度
842 °F
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
expl. lim.
1.7 %, 37 °F
8 %
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
屈折率
n20/D 1.384 (lit.)
n20/D 1.384
bp
102 °C (lit.)
mp
−95 °C (lit.)
溶解性
water: soluble
密度
0.888 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
cleaning products
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
フォーマット
neat
SMILES記法
CCCOC(C)=O
InChI
1S/C5H10O2/c1-3-4-7-5(2)6/h3-4H2,1-2H3
InChI Key
YKYONYBAUNKHLG-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
おすすめ製品
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
補足的ハザード
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
53.2 °F - closed cup
引火点(℃)
11.8 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
40858-BULK:
40858-VAR:
40858-5ML:4548173307190
40858-1ML:4548173307183
この製品を見ている人はこちらもチェック
Geranyl acetate synthesis by lipase-catalyzed transesterification in supercritical carbon dioxide.