Merck
291056
Sigma-Aldrich
ギ酸メチル
anhydrous, 99%
別名:
ギ酸メチルエステル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HCO2CH3
CAS番号:
分子量:
60.05
Beilstein:
1734623
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352108
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
グレード:
anhydrous
アッセイ:
99%
bp:
32-34 °C (lit.)
蒸気圧:
32.91 psi ( 55 °C)
9.47 psi ( 20 °C)
グレード
anhydrous
品質水準
蒸気密度
2.1 (vs air)
蒸気圧
32.91 psi ( 55 °C)
9.47 psi ( 20 °C)
アッセイ
99%
フォーム
liquid
自己発火温度
842 °F
expl. lim.
23 %
不純物
<0.005% water
蒸発残留物質
<0.0005%
屈折率
n20/D 1.343 (lit.)
pH
4-5 (20 °C, 200 g/L)
bp
32-34 °C (lit.)
mp
−100 °C (lit.)
密度
0.974 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES記法
[H]C(=O)OC
InChI
1S/C2H4O2/c1-4-2-3/h2H,1H3
InChI Key
TZIHFWKZFHZASV-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
以下のブロック構築に、ギ酸メチルが使用される場合もあります:
  • ホルミル化により4-クロロブタン酸メチルから4-クロロ-2-ホルミルブタン酸メチルへ
  • α-[(メトキシエチリデン)アミノ]酢酸メチルからα-[(メトキシエチリデン)アミノ]-β-ヒドロキシアクリル酸カリウムメチルへ
  • N-ホルミル化により(S)-(+)-2-ヒドロキシメチルピロリジンから(S)-(-)-1-ホルミル-2-ヒドロキシメチルピロリジンへ
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 1 - STOT SE 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
-2.2 °F - closed cup
引火点(℃)
-19 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
特殊引火物
危険等級I
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
291056-100ML:4548173935959
291056-BULK:
291056-1L:4548173935966
291056-6X1L:
291056-PZ:
291056-VAR:
291056-2L:4548173935973
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
4-Methoxycarbonyl-2-methyl-1,3-oxazole
White JD, et al
Organic Syntheses, 79, 244-244 (2002)
(S)-(-)-1-Amino-2-Methoxymethylpyrrolidine (SAMP) and (R)-(+)-1-Amino-2-Methoxymethylpyrrolidine (RAMP), Versatile Chiral Auxiliaries
Enders D, et al.
Organic Syntheses, 65, 173-173 (1987)
Barriers to rotation adjacent to double bonds. 3. The carbon-oxygen barrier in formic acid, methyl formate, acetic acid, and methyl acetate. The origin of ester and amide resonance.
Wiberg KB and Laidig KE.
Journal of the American Chemical Society, 109(20), 5935-5943 (1987)
Methyl formate as a carbonylating agent for the catalytic conversion of phenol to methyl phenyl carbonate.
Wu C, et al.
Green Chemistry, 17(3), 1467-1472 (2015)
Methyl N-Phenyl Carbamate Synthesis from Aniline and Methyl Formate: Carbon Recycling to Chemical Products.
Yalfani MS, et al.
ChemSusChem, 8(3), 443-447 (2015)