アッセイ
97%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.389 (lit.)
bp
106-107 °C (lit.)
密度
0.892 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCCCOC=O
InChI
1S/C5H10O2/c1-2-3-4-7-5-6/h5H,2-4H2,1H3
InChI Key
NMJJFJNHVMGPGM-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Absolute rate coefficient for the reaction of Cl atom with butyl formate has been measured by laser photolysis-resonance fluorescence technique.
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
64.4 °F - closed cup
引火点(℃)
18 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
Jan Code
261521-5ML:
261521-VAR:
261521-1L:
261521-BULK:
261521-250ML:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Absolute rate constants for the reactions of Cl atoms with a series of esters.
Notario A, et al.
The Journal of Physical Chemistry A, 102(18), 3112-3117 (1998)