Merck
W219606
Sigma-Aldrich
ギ酸ブチル
≥97%, FG
別名:
ギ酸ブチルエステル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HCOO(CH2)3CH3
CAS番号:
分子量:
102.13
FEMA番号:
2196
Beilstein:
1742108
EC Number:
欧州評議会番号:
501
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis 番号:
9.163
NACRES:
NA.21
官能:
fruity; plum; rum
グレード:
FG
Halal
由来生物:
synthetic
認証:
meets purity specifications of JECFA
食物アレルゲン:
no known allergens
由来生物
synthetic
品質水準
グレード
FG
Halal
認証
meets purity specifications of JECFA
法規制遵守
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
アッセイ
≥97%
屈折率
n20/D 1.389 (lit.)
bp
106-107 °C (lit.)
密度
0.892 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
官能
fruity; plum; rum
SMILES記法
CCCCOC=O
InChI
1S/C5H10O2/c1-2-3-4-7-5-6/h5H,2-4H2,1H3
InChI Key
NMJJFJNHVMGPGM-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Butyl formate is an aliphatic ester that can be used as a food flavoring agent.
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
64.4 °F - closed cup
引火点(℃)
18 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
Jan Code
W219606-SAMPLE:
W219606-5KG:4548173967400
W219606-BULK:
W219606-900G:
W219606-20KG:4548173967394
W219606-VAR:
W219606-1KG:4548173967387
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Burdock GA
Encyclopedia of Food and Color Additives, 1, 339-340 (1997)
Burdock GA
Encyclopedia of Food and Color Additives, 1, 339-340 (1997)