Merck
476455
Sigma-Aldrich
ギ酸イソプロピル
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HCO2CH(CH3)2
CAS番号:
分子量:
88.11
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ:
98%
品質水準
アッセイ
98%
屈折率
n20/D 1.368 (lit.)
bp
68 °C (lit.)
密度
0.884 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
[H]C(=O)OC(C)C
InChI
1S/C4H8O2/c1-4(2)6-3-5/h3-4H,1-2H3
InChI Key
RMOUBSOVHSONPZ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system, Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
7.0 °F - closed cup
引火点(℃)
-13.9 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
Jan Code
476455-25ML:
476455-BULK:
476455-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
ギ酸 ≥95%, FCC, FG
Sigma-Aldrich
W248703
ギ酸
Reactions of alkyl radicals. Part 2.-Methyl radical photosensitized decomposition of n-propyl and isopropyl formates.
Thynne JCJ.
Transactions of the Faraday Society, 58, 1394-1402 (1962)
Atmospheric chemistry of isopropyl formate and tert-butyl formate.
Pimentel AS, et al.
International Journal of Chemical Kinetics, 42(8), 479-498 (2010)
Low resolution microwave spectroscopy, part IV: The conformation of isopropyl formate, isopropyl fluoroformate, isopropyl chloroformate, isopropyl cyanoformate, and isopropyl trifluoroacetate.
True NS and Bohn RK.
Journal of Molecular Structure, 36(2), 173-181 (1977)
The kinetics of the pyrolysis of ethyl and isopropyl formates and acetates.
Blades AT.
Canadian Journal of Chemistry, 32(4), 366-372 (1954)
Conformational analysis and vibrational spectra of isopropyl formate and some deuterated isotopomers.
Rosas RL, et al.
Journal of Raman Spectroscopy, 24(3), 143-165 (1993)