Merck
W274623
Sigma-Aldrich
Methyl sulfide
greener alternative
natural, ≥99%, FCC, FG
別名:
硫化ジメチル, DMS, メチルスルフィド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)2S
CAS番号:
分子量:
62.13
FEMA番号:
2746
Beilstein:
1696847
EC Number:
欧州評議会番号:
483c
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis 番号:
12.006
NACRES:
NA.21
官能:
green; vegetable; sulfurous; tomato
グレード:
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
認証:
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
食物アレルゲン:
no known allergens
グレード
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
品質水準
認証
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
法規制遵守
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 172.515
蒸気密度
2.1 (vs air)
蒸気圧
26.24 psi ( 55 °C)
7.79 psi ( 20 °C)
アッセイ
≥99%
自己発火温度
402 °F
expl. lim.
19.7 %
環境により配慮した代替製品の特徴
Less Hazardous Chemical Syntheses
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
屈折率
n20/D 1.435 (lit.)
bp
38 °C (lit.)
mp
−98 °C (lit.)
溶解性
H2O: soluble 7.28 g/L at 20 °C
ethanol: 95%, clear, colorless to faint yellow or tan (1mL/1mL)
密度
0.846 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
香料中のアレルゲン
no known allergens
環境により配慮した代替製品カテゴリ
官能
green; vegetable; sulfurous; tomato
SMILES記法
CSC
InChI
1S/C2H6S/c1-3-2/h1-2H3
InChI Key
QMMFVYPAHWMCMS-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
詳細
Dimethyl sulfide is a volatile flavor compound found in butter, green tea and sweet corn.
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one of the four categories of Greener Alternatives . This product is a Biobased products, showing key improvements in Green Chemistry Principles “Less Hazardous Chemical Syntheses” and “Use of Renewable Feedstock”.
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
-32.8 °F - closed cup
引火点(℃)
-36 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
特殊引火物
危険等級I
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
W274623-100G-K:4548173972596
W274623-1KG-K:4548173972602
W274623-1KG:
W274623-25G:
W274623-SAMPLE:
W274623-VAR-K:
W274623-100G:
W274623-BULK-K:
W274623-SAMPLE-K:
W274623-25G-K:4548173972619
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Dimethyl sulfide and the flavor of butter.
Day EA, et al.
Journal of Dairy Science, 47(2), 197-199 (1964)
Dimethyl sulfide and its precursor in sweet corn.
Bills DD & Keenan TW.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 16(4), 643-645 (1968)
Studies on the Flavor of Green Tea.
Kiribuchi, T & Yamanishi T.
Agricultural and Biological Chemistry, 27(1), 56-59 (1963)
David M Snider et al.
PloS one, 10(3), e0118954-e0118954 (2015-03-27)
Rising concentrations of nitrous oxide (N2O) in the atmosphere are causing widespread concern because this trace gas plays a key role in the destruction of stratospheric ozone and it is a strong greenhouse gas. The successful mitigation of N2O emissions
K S Carslaw et al.
Nature, 503(7474), 67-71 (2013-11-10)
The effect of anthropogenic aerosols on cloud droplet concentrations and radiative properties is the source of one of the largest uncertainties in the radiative forcing of climate over the industrial period. This uncertainty affects our ability to estimate how sensitive