Merck
W269212
Sigma-Aldrich
イソバレルアルデヒド
greener alternative
natural, ≥95%, FG
別名:
3-メチルブタナール, 3-メチルブチルアルデヒド, NSC 404119
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)2CHCH2CHO
CAS番号:
分子量:
86.13
FEMA番号:
2692
Beilstein:
773692
EC Number:
欧州評議会番号:
94c
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis 番号:
5.006
NACRES:
NA.21
官能:
chocolate; fruity; ethereal; peach; sour
グレード:
FG
Fragrance grade
Kosher
natural
認証:
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
食物アレルゲン:
no known allergens
グレード
FG
Fragrance grade
Kosher
natural
品質水準
認証
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
法規制遵守
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
蒸気密度
2.96 (vs air)
蒸気圧
30 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
≥95%
自己発火温度
464 °F
環境により配慮した代替製品の特徴
Less Hazardous Chemical Syntheses
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
屈折率
n20/D 1.388 (lit.)
bp
90 °C (lit.)
密度
0.803 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
香料中のアレルゲン
no known allergens
環境により配慮した代替製品カテゴリ
官能
chocolate; fruity; ethereal; peach; sour
SMILES記法
[H]C(=O)CC(C)C
InChI
1S/C5H10O/c1-5(2)3-4-6/h4-5H,3H2,1-2H3
InChI Key
YGHRJJRRZDOVPD-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
メルクは、より環境に配慮した製品(グリーン代替品)の4つのカテゴリーの1つに適合したグリーン代替品をお客様にお届けできるよう最善の努力をします。この製品はバイオベース製品であり、グリーンケミストリーの原則である“危険性の少ない化学合成”と“再生可能原料の使用”で重要な改善が示されています。バイオベースの自然宣言を見るには、こちらをクリックしてください。
アプリケーション
  • 蒸したチョウザメ肉の独特な風味の形成におけるホスホリパーゼ B の寄与:本試験では、蒸したチョウザメの風味形成におけるホスホリパーゼ B の寄与について考察し、感覚的特性の向上におけるイソバレルアルデヒドの役割など、食品化学および生化学研究への応用の可能性について考察しています(Yang Z et al., 2024)。
  • 電子が豊富に存在する非環式メタラシリレンによるアルデヒドおよびケトンの触媒的ヒドロホウ素化:この研究では、イソバレルアルデヒドなどのアルデヒドのヒドロホウ素化におけるメタラシリレン錯体の触媒活性を調査し、合成化学および材料科学におけるその重要性を強調しています(Kapp L et al., 2024)。
  • 活性および自然制御 O(2)/CO(2)環境下での貯蔵がトリュフの揮発性風味成分と微生物叢に及ぼす影響:この論文では、制御された大気条件がトリュフの揮発性プロファイルに及ぼす影響について検証し、イソバレルアルデヒドなどの揮発性成分を分析することで、食品保存技術と微生物叢の相互作用に関する洞察を提供しています(Li Q et al., 2024)。
  • 異なる調理法で調理したウェットマリネしたマナガツオの発酵香気化合物の GC-MS、GC-IMS、および E-Nose 解析:マリネしたマナガツオの香気プロファイルに調理法がどのように影響するかを調査し、食品品質と官能分析の試験に関連する主要な揮発性化合物であるイソバレルアルデヒドに焦点を当てています(Chen Q et al., 2024)。
ピクトグラム
FlameExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
32.9 °F - closed cup
引火点(℃)
0.5 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
W269212-BULK-K:
W269212-25G:
W269212-25G-K:
W269212-VAR-K:
W269212-1KG:
W269212-100G-K:
W269212-BULK:
W269212-SAMPLE:
W269212-SAMPLE-K:
W269212-100G:
W269212-1KG-K:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
P Perpète et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 48(6), 2384-2386 (2000-07-11)
A medium containing labeled leucine-d(10) has been used to show that Saccharomyces cerevisiae was able to produce deuterated 3-methylbutanal in a cold contact fermentation. Whereas residual unreduced Strecker aldehydes bound to polyphenols were considered until now as the main defect
T Hofmann et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 48(2), 434-440 (2000-02-26)
Application of aroma extract dilution analysis on the volatiles formed by reacting glucose and L-phenylalanine (30 min, 100 degrees C) revealed the Strecker aldehyde, phenylacetaldehyde (PA), and, in addition, phenylacetic acid (PAA) as the two key odorants among the volatiles
Olívia Moreira Sampaio et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 56(5), 1661-1668 (2008-02-16)
To identify chemical descriptors to distinguish Cuban from non-Cuban rums, analyses of 44 samples of rum from 15 different countries are described. To provide the chemical descriptors, analyses of the the mineral fraction, phenolic compounds, caramel, alcohols, acetic acid, ethyl
Dimitrios P Balagiannis et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 57(21), 9916-9922 (2009-10-13)
Quantitative control of aroma generation during the Maillard reaction presents great scientific and industrial interest. Although there have been many studies conducted in simplified model systems, the results are difficult to apply to complex food systems, where the presence of
Taichi Kano et al.
Journal of the American Chemical Society, 127(47), 16408-16409 (2005-11-25)
A direct asymmetric Mannich reaction using a novel axially chiral amino trifluoromethanesulfonamide (S)-3 has been developed in highly anti-selective and enantioselective manners. Thus, in the presence of a catalytic amount of (S)-3, the reactions between aldehydes and the alpha-imino ester