Merck
W238503
Sigma-Aldrich
1,3-ジメトキシベンゼン
≥98%, FG
別名:
ジメチルレソルシノール, レソルシノールジメチルエーテル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H4(OCH3)2
CAS番号:
分子量:
138.16
FEMA番号:
2385
Beilstein:
878582
EC Number:
欧州評議会番号:
189
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis 番号:
4.016
NACRES:
NA.21
官能:
medicinal; chemical; cooling; sweet
グレード:
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
由来生物:
synthetic
認証:
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
食物アレルゲン:
no known allergens
由来生物
synthetic
品質水準
グレード
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
認証
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
法規制遵守
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
アッセイ
≥98%
屈折率
n20/D 1.524 (lit.)
bp
85-87 °C/7 mmHg (lit.)
密度
1.055 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
香料中のアレルゲン
no known allergens
官能
medicinal; chemical; cooling; sweet
SMILES記法
COc1cccc(OC)c1
InChI
1S/C8H10O2/c1-9-7-4-3-5-8(6-7)10-2/h3-6H,1-2H3
InChI Key
DPZNOMCNRMUKPS-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
1,3-ジメトキシベンゼンは、食品産業における香味剤として使用されます。これは、ポートワインとロックフォートチーズの揮発物に含まれていることが報告されています。
アプリケーション
  • 電子機器廃棄物から回収した複合体を使用した均一系金触媒:この研究では、電子機器廃棄物から回収した金複合体を使用する触媒プロセスに 1,3-ジメトキシベンゼンを利用し、触媒化学における持続可能なアプローチを提示し、産業用途における貴金属の再利用を強調しています(McCarthy et al., 2022)。
  • (ヘテロ)アレーンのメタ位選択的 C-H ラジオフルオロ化のための逐次 Ir/Cu 媒介法:1,3-ジメトキシベンゼンを伴うメタ位選択的 C-H ラジオフルオロ化の手法を示し、医療診断および研究に不可欠な PET イメージングで使用される放射性標識化合物の合成のための新たな経路を提供しています(Wright et al., 2021)。
  • 1,6-ビス(ジメトキシフェニル)ヘキサン-1,6-ジオンから誘導されるフェノール誘導体の合成と抗酸化活性:1,3-ジメトキシベンゼンから派生する新しい抗酸化化合物の合成について論じ、酸化ストレス関連疾患を緩和する治療薬の開発におけるその役割を強調しています(Artunc et al., 2020)。
  • C(2v)対称レゾルシン[4]アレーンテトラエーテルのワンステップ合成:この論文では、ホスト-ゲスト化学や分子認識に有用となりうる新規の環状分子を創出するための、1,3-ジメトキシベンゼンを用いたワンステップ合成法について詳述しています。これは、超分子化学やナノテクノロジーの重要な分野です(Smith et al., 2020)。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
190.4 °F - closed cup
引火点(℃)
88 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
W238503-SAMPLE:
W238503-10KG:
W238503-1KG:
W238503-VAR-K:
W238503-5KG:
W238503-BULK-K:
W238503-5KG-K:4548173968629
W238503-1KG-K:4548173968612
W238503-BULK:
W238503-10KG-K:4548173968605
W238503-SAMPLE-K:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
1, 3?Dimethoxybenzene, a newly identified component of port wine.
Rogerson FSS, et al.
Journal of the Science of Food and Agriculture, 82(11), 1287-1292 (2002)
Panagiotis Stathopoulos et al.
Journal of peptide science : an official publication of the European Peptide Society, 12(3), 227-232 (2005-08-17)
Decomposition of the resin linkers during TFA cleavage of the peptides in the Fmoc strategy leads to alkylation of sensitive amino acids. The C-terminal amide alkylation, reported for the first time, is shown to be a major problem in peptide
Burdock, GA
Encyclopedia of Food and Color Additives, 1, 839-840 (1997)
Burdock, GA
Encyclopedia of Food and Color Additives, 1, 839-840 (1997)
Martin A Fascione et al.
Carbohydrate research, 348, 6-13 (2011-12-28)
Novel oxathiane spiroketal donors have been synthesised and activated via an umpolung S-arylation strategy using 1,3,5-trimethoxybenzene and 1,3-dimethoxybenzene. The comparative reactivity of the resulting 2,4,6-trimethoxyphenyl (TMP)- and 2,4-dimethoxyphenyl (DMP)-oxathiane spiroketal sulfonium ions is discussed, and their α-stereoselectivity in glycosylation reactions