アッセイ
96%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.552 (lit.)
bp
113-115 °C/5 mmHg (lit.)
密度
1.131 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
COc1cccc(O)c1
InChI
1S/C7H8O2/c1-9-7-4-2-3-6(8)5-7/h2-5,8H,1H3
InChI Key
ASHGTJPOSUFTGB-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
- C(4)対称calix[4]resorcinarene(レゾルシナレン)
- 2-ニトロソ-5-メトキシフェノール
- 6-メトキシ-2(3H)-ベンゾオキサゾロン
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
引火点(°F)
233.6 °F - closed cup
引火点(℃)
112 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
328456-VAR:
328456-BULK:
328456-100G:
328456-25G:
この製品を見ている人はこちらもチェック