Merck
C93800
Sigma-Aldrich
3-シアノフェノール
99%
別名:
3-ヒドロキシベンゾニトリル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
NCC6H4OH
CAS番号:
分子量:
119.12
Beilstein:
2041515
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
99%
形状
powder
mp
78-81 °C (lit.)
SMILES記法
Oc1cccc(c1)C#N
InChI
1S/C7H5NO/c8-5-6-2-1-3-7(9)4-6/h1-4,9H
InChI Key
SGHBRHKBCLLVCI-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
C93800-BULK:
C93800-VAR:
C93800-5G:4548173193151
C93800-10G:4548173193137
C93800-1G:4548173193144
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)