Merck
141038
Sigma-Aldrich
2-ヒドロキシベンゾニトリル
99%
別名:
2-シアノフェノール, サリチロニトリル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
NCC6H4OH
CAS番号:
分子量:
119.12
Beilstein:
1210029
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
99%
形状
powder
bp
149 °C/14 mmHg (lit.)
mp
92-95 °C (lit.)
官能基
nitrile
SMILES記法
Oc1ccccc1C#N
InChI
1S/C7H5NO/c8-5-6-3-1-2-4-7(6)9/h1-4,9H
InChI Key
CHZCERSEMVWNHL-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
2-ヒドロキシベンゾニトリルは、次の調製に使用できます。
  • メチル-(2-シアノフェノキシ)アセテート
  • 3-アミノ-N-フェニルベンゾフラン-2-カルボキサミド
  • 2-(2-オキソ-2-フェニルエトキシ)ベンゾニトリル
  • 3-アミノ-2-シアノベンゾ[b]フラン
また、meta-選択的C-H結合のアルケニル化の誘導基としても使用できます。
以下の合成中に、2-ヒドロキシベンゾニトリルを出発試薬として使用しました。
  • モノアルコキシフェニルオキサゾリン
  • フラノシド
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1B
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
141038-5G:4548173105246
141038-BULK:
141038-VAR:
141038-25G:4548173105239
141038-1G:4548173105222
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Enantioselective Cu-catalyzed 1, 4-addition of Me3Al to a 4, 4-disubstituted cyclohexa-2, 5-dienone.
Takemoto Y, et al.
Tetrahedron, 52(45), 14177-14188 (1996)
Reactivity of 1, 2-cyclic sulfite xylosides towards nucleophiles.
Batoux N, et al.
Tetrahedron, 65(43), 8858-8862 (2009)
Efficient New Synthesis of N-Arylbenzo [b] furo [3, 2-d] pyrimidin-4-amines and Their Benzo [b] thieno [3, 2-d] pyrimidin-4-amine Analogues via a Microwave-Assisted Dimroth Rearrangement.
Loidreau Y, et al.
Journal of Heterocyclic Chemistry, 50(5), 1187-1197 (2013)
meta-Selective arene C-H bond olefination of arylacetic acid using a nitrile-based directing group.
Bera M, et al.
Organic Letters, 16(21), 5760-5763 (2014)
1, 3-Dipolar Cycloaddition in the Preparation of New Fused Heterocyclic Compounds via Thermal Initiation.
Porubsky M, et al.
Molecules (Basel), 21(2), 187-187 (2016)