不純物
<5% ammonium chloride
mp
122 °C (dec.) (lit.)
官能基
amine
ether
SMILES記法
Cl.Cl.CCOC(=N)CC(=N)OCC
InChI
1S/C7H14N2O2.2ClH/c1-3-10-6(8)5-7(9)11-4-2;;/h8-9H,3-5H2,1-2H3;2*1H
InChI Key
TWUQXVGHXWRUBR-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
以下の反応物質です:
- エナンチオ選択的還元触媒としてのレニウムシアノビス(オキサゾリン)オキソ錯体の調製
- 不溶性有機担体上にドナー‐アクセプター相互作用で固定化した、不斉ディールス・アルダー環化付加の再利用可能な触媒としてのキラルビス(オキサゾリン)‐銅錯体の合成
- 第二級アルコールへのケトンのエナンチオ選択的移動水素化のための触媒としての非ラセミビス(オキサゾリン)ルテニウムp-シメン錯体およびシリカ担体の類似体の調製
Diethyl malonimidate dihydrochloride may be used in the preparation of chiral bis(oxazoline) ligands. It may be used in the preparation of intramolecularly cross-linked urokinase.
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
406554-5G:
406554-BULK:
406554-25G:
406554-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
New chiral bis (oxazoline) Rh (I)-, Ir (I)-and Ru (II)-complexes for asymmetric transfer hydrogenations of ketones.
Tetrahedron Letters, 45(10), 2235-2238 (2004)
Chemical modification of urokinase with bis-imidoesters and properties of the intramolecularly cross-linked enzyme.
Agricultural and Biological Chemistry, 53(7), 1837-1842 (1989)