Merck
50640
Sigma-Aldrich
グリコール酸ニトリル 溶液
~70% in H2O
別名:
ヒドロキシアセトニトリル, ホルムアルデヒドシアノヒドリン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HOCH2CN
CAS番号:
分子量:
57.05
Beilstein:
605328
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
含みます
~0.5% phosphoric acid as stabilizer
品質水準
濃度
~70% in H2O
屈折率
n20/D 1.389
密度
1.076 g/mL at 20 °C
官能基
hydroxyl
nitrile
SMILES記法
OCC#N
InChI
1S/C2H3NO/c3-1-2-4/h4H,2H2
InChI Key
LTYRAPJYLUPLCI-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
The product is a 70% solution of glycolic acid nitrile in water. Glycolic acid nitrile, also known as hydroxyacetonitrile is the simplest cyanohydrin. The microwave spectra of hydroxyacetonitrile have been recorded in gas-phase and its rotational constants have been calculated. Ice containing formaldehyde and hydrogen cyanide react under astrophysical-like conditions to form hydroxyacetonitrile.
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
50640-10ML:4548173220086
50640-50ML:4548173220093
50640-BULK:
50640-250ML:4548173220109
50640-INTR:
50640-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Hydroxyacetonitrile (HOCH2CN) formation in astrophysical conditions. competition with the aminomethanol, a glycine precursor.
Danger G, et al.
The Astrophysical Journal, 756(1), 11-11 (2012)
Microwave and Quantum-Chemical Study of Conformational Properties and Intramolecular Hydrogen Bonding of 2-Hydroxy-3-Butynenitrile (HC=CCH(OH)C=N).
M?llendal H, et al.
The Journal of Physical Chemistry A, 119(4), 634-640 (2015)
Formation of hydroxyacetonitrile (HOCH2CN) and polyoxymethylene (POM)-derivatives in comets from formaldehyde (CH2O) and hydrogen cyanide (HCN) activated by water.
Danger G, et al.
Physical Chemistry Chemical Physics, 16(8), 3360-3370 (2014)
Rotational isomerism and barriers to internal rotation in hydroxyacetonitrile from microwave spectroscopy.
Cazzoli G, et al.
J. Chem. Soc., Faraday II, 69, 569-578 (1973)
G Arrhenius et al.
The Journal of organic chemistry, 62(16), 5522-5525 (1997-08-08)
A study of glycolonitrile polymerization has led to the isolation and characterization of two 2,5-dihydro-4-aminooxazoles, 4 and 5. Previous reports have misassigned these structures as s-triazines or pyrimidines. X-ray diffraction analysis of crystals of 4 and an acetylated oxazole derivative