アッセイ
≥97.0% (T)
形状
liquid
含みます
~1% phosphoric acid as stabilizer
不純物
~1% water
屈折率
n20/D 1.404
bp
90 °C/17 mmHg (lit.)
密度
0.991 g/mL at 20 °C (lit.)
官能基
hydroxyl
nitrile
SMILES記法
CC(O)C#N
InChI
1S/C3H5NO/c1-3(5)2-4/h3,5H,1H3
InChI Key
WOFDVDFSGLBFAC-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 1 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Met. Corr. 1 - Repr. 1B - STOT RE 2
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
170.6 °F - closed cup
引火点(℃)
77 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
第二種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
69830-VAR:
69830-100ML:4548173177939
69830-25ML:4548173177946
69830-INTR:
69830-BULK:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)