アッセイ
≥99%
屈折率
n20/D 1.435 (lit.)
bp
129-131 °C/0.03 mmHg (lit.)
287-288 °C (lit.)
密度
1.032 g/mL at 20 °C (lit.)
脂質タイプ
neutral glycerides
SMILES記法
CCCC(=O)OCC(COC(=O)CCC)OC(=O)CCC
InChI
1S/C15H26O6/c1-4-7-13(16)19-10-12(21-15(18)9-6-3)11-20-14(17)8-5-2/h12H,4-11H2,1-3H3
InChI Key
UYXTWWCETRIEDR-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
- 短鎖および中鎖脂肪酸構造脂質の消化特性とその腸内微生物への迅速な介入に関する研究:In vivo および in vitro 研究:この論文では、グリセリルトリプラートの消化特性と腸内細菌叢への影響を調査し、栄養生化学におけるその重要性を強調しています(Liu et al., 2022)。
- コンポストメタゲノムライブラリー由来の新規ファミリー IV および VIII エステラーゼの分子特性:グリセリルトリプラートに作用するものをはじめとる新規エステラーゼの特性は、環境および産業生化学におけるその潜在的可能性を強調しています(Park et al., 2021)。
WGK
WGK 1
引火点(°F)
345.2 °F - closed cup
引火点(℃)
174 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
T8626-100ML:
T8626-100MG:
T8626-100MG-KC:
T8626-VAR:
T8626-BULK:
T8626-25ML:
試験成績書(COA)