Merck
338125
Sigma-Aldrich
(R)-(−)-Glycidyl butyrate
96%
別名:
(R)-(−)-Oxirane-2-methanol butyrate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H12O3
CAS番号:
分子量:
144.17
Beilstein:
5246881
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
96%
形状
liquid
光学活性
[α]25/D −31°, neat
屈折率
n20/D 1.428 (lit.)
bp
197 °C (lit.)
密度
1.032 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES記法
CCCC(=O)OC[C@H]1CO1
InChI
1S/C7H12O3/c1-2-3-7(8)10-5-6-4-9-6/h6H,2-5H2,1H3/t6-/m1/s1
InChI Key
YLNSNVGRSIOCEU-ZCFIWIBFSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
(R)-(-)-glycidyl butyrate undergoes hydrolysis in the presence of lipase enzyme to form (S)-(-)-glycidol. It may also be used to synthesize 1-butyroyl 2-oleoyl-3-bromo-sn-glycerol and (R)-3-(dibenzo[b,e][1,4]dioxin-7-yl)-5-(hydroxymethyl)oxazolidin-2-one.
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
183.2 °F - closed cup
引火点(℃)
84 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
338125-BULK:
338125-500ML:
338125-VAR:
338125-1KG:
338125-1G:
338125-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Synthesis of enantiomerically pure glycidol via a fully enantioselective lipase-catalyzed resolution.
Palomo JM, et al.
Tetrahedron Asymmetry, 16(4), 869-874 (2005)
Synthesis of novel oxazolidinone antimicrobial agents.
Ebner DC, et al.
Bioorganic & Medicinal Chemistry, 16(5), 2651-2656 (2008)
Chiral synthesis of a triglyceride: example of 1-butyroyl 2-oleoyl 3-palmitoyl sn glycerol.
Villeneuve P, et al.
Chemistry and Physics of Lipids, 72(2), 135-141 (1994)
Arnaldo Glogauer et al.
Microbial cell factories, 10, 54-54 (2011-07-19)
Metagenomics, the application of molecular genomics to consortia of non-cultivated microbes, has the potential to have a substantial impact on the search for novel industrial enzymes such as esterases (carboxyl ester hydrolases, EC 3.1.1.1) and lipases (triacylglycerol lipases, EC 3.1.1.3).