安全性情報
47036
Sigma-Aldrich
サポニン
for molecular biology, used as non-ionic surfactant
別名:
Glycosides, Saponins
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161900
NACRES:
NA.25
グレード
for molecular biology
品質水準
分子量
1000-2000 g/mol
組成
Sapogenin, 8-25%
テクニック
HPLC: suitable
protein quantification: suitable
CMC
0.001-0.01%
密度
1.015-1.020 g/mL at 20 °C (5% in H2O)(lit.)
その他の活性
DNase, RNase, Protease, Phosphatase, none detected
SMILES記法
C[C@]1(CCC23COC4([C@H]2C1)CC[C@@H]5[C@]6(CC[C@@H](C(C6CC[C@]5([C@@]4(C[C@H]3O)C)C)(C)C)O[C@H]7[C@@H]([C@H]([C@H](CO7)O[C@H]8[C@@H]([C@H]([C@@H](CO8)O)O)O)O[C@@H]9[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H](O9)CO)O)O)O)O[C@H]1[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H](O1)CO)O)O)O[C@@H]1[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H](O1)CO)O)O)O)C)C=O
InChI
1S/C58H94O27/c1-52(2)29-7-11-55(5)30(8-12-58-31-15-53(3,22-62)13-14-57(31,23-77-58)32(64)16-56(55,58)6)54(29,4)10-9-33(52)82-50-46(85-51-45(40(71)37(68)27(19-61)80-51)84-49-43(74)39(70)36(67)26(18-60)79-49)44(83-48-42(73)38(69)35(66)25(17-59)78-48)28(21-76-50)81-47-41(72)34(65)24(63)20-75-47/h22,24-51,59-61,63-74H,7-21,23H2,1-6H3/t24-,25-,26-,27-,28+,29?,30-,31+,32-,33+,34+,35-,36-,37-,38+,39+,40+,41-,42-,43-,44+,45-,46-,47+,48-,49-,50+,51+,53-,54+,55-,56+,57?,58?/m1/s1
InChI Key
MAEBCGDGGATMSC-OSHGGGOQSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Canonical SMILES: CC1(C2CCC3(C(C2(CCC1OC4C(C(C(CO4)OC5C(C(C(CO5)O)O)O)OC6C(C(C(C(O6)CO)O)O)O)OC7C(C(C(C(O7)CO)O)O)OC8C(C(C(C(O8)CO)O)O)O)C)CCC91C3(CC(C2(C9CC(CC2)(C)C=O)CO1)O)C)C)C
サポニンはステロイドおよびトリテルペンの両親媒性グリコシドの大きなファミリーです。サポニンは多くの植物に認められ、特に根、塊茎、樹皮、葉、種子、果実に局在しています。ナマコなど一部の動物にも存在します。
アプリケーション
サポニンは以下の用途で使用されています:
  • 免疫細胞染色および共焦点顕微鏡用に細胞をブロックするためのリン酸緩衝生理食塩水(PBS)で
  • 総ミトコンドリア質量測定用に細胞を透過化するため
  • サポニンHolosuria nobilis Selenkaを抽出する内部対照として
非イオン性界面活性剤およびワクチン開発におけるアジュバントとして使用されるグリコシド。
生物化学的/生理学的作用
サポニンは抗腫瘍活性、抗菌活性、抗植食活性を示します。また、植物の防御においても重要な役割を果たしている可能性があります。サポニンはまた、抗炎症作用、抗真菌作用、抗菌作用、抗寄生虫作用、抗ウイルス作用など、いくつかの製剤特性も有しています。サポニンは土壌中の根圏細菌を制御することができます。
サポニンは水中油型乳剤を生成する非イオン性界面活性剤で、保護コロイドとして作用します。フレーム原子分光法により乳中の金属の直接測定を行うために使用されます。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
47036-250G-F:
47036-BULK-F:
47036-VAR-F:
47036-50G-F:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Qingkun Liu et al.
Nature immunology, 20(8), 1023-1034 (2019-07-03)
Stroke is a multiphasic process in which initial cerebral ischemia is followed by secondary injury from immune responses to ischemic brain components. Here we demonstrate that peripheral CD11b+CD45+ myeloid cells magnify stroke injury via activation of triggering receptor expressed on
Yixuan Fang et al.
Aging, 11(14), 4910-4922 (2019-07-23)
Autophagy has been well studied in regulating aging; however, the impact of autophagy in one organ on the aging of other organs has not been documented. In this study, we used a mouse model with deletion of an autophagy-essential gene
Sarah Costers et al.
Veterinary research, 40(5), 46-46 (2009-05-19)
The replication of porcine reproductive and respiratory syndrome virus (PRRSV) in lungs and lymphoid tissues of PRRSV-infected pigs is already strongly reduced before the appearance of neutralizing antibodies, indicating that other immune mechanisms are involved in eliminating PRRSV at those
Patcharaporn Tippayawat et al.
PLoS neglected tropical diseases, 3(4), e407-e407 (2009-04-09)
Infection with the Gram-negative bacterium Burkholderia pseudomallei is an important cause of community-acquired lethal sepsis in endemic regions in southeast Asia and northern Australia and is increasingly reported in other tropical areas. In animal models, production of interferon-gamma (IFN-gamma) is
Shumin Tan et al.
PLoS pathogens, 5(5), e1000407-e1000407 (2009-05-05)
Helicobacter pylori (Hp) intimately interacts with the gastric epithelial surface and translocates the virulence factor CagA into host cells in a contact-dependent manner. To study how Hp benefits from interacting with the cell surface, we developed live-cell microscopy methods to