Merck
PHL83289
Medicagenic acid
phyproof® Reference Substance
別名:
2β,3β-Dihydroxyolean-12-ene-23,28-dioic acid, Castanogenin
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C30H46O6
CAS番号:
分子量:
502.68
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
primary reference standard
製品種目
phyproof® Reference Substance
アッセイ
≥90.0% (HPLC)
メーカー/製品名
PhytoLab
アプリケーション
food and beverages
フォーマット
neat
InChI
1S/C30H46O6/c1-25(2)11-13-30(24(35)36)14-12-27(4)17(18(30)15-25)7-8-20-26(3)16-19(31)22(32)29(6,23(33)34)21(26)9-10-28(20,27)5/h7,18-22,31-32H,8-16H2,1-6H3,(H,33,34)(H,35,36)/t18-,19-,20+,21+,22-,26+,27+,28+,29-,30-/m0/s1
InChI Key
IDGXIXSKISLYAC-WNTKNEGGSA-N
関連するカテゴリー
詳細
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
法的情報
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHL83289-10MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)